Wichtige Dokumente
138215
2-Amino-4-methoxybenzothiazol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
153-155 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc2sc(N)nc12
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)12-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?