Wichtige Dokumente
138169
2,4-Dimethylbenzoesäure
98%
Synonym(e):
asym.-m-Xylylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
267 °C/727 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccc(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?