138126
Methylvanillat
99%
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
285-287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
InChIKey
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable