Merck
133124
Sigma-Aldrich
Trichlorethylen
reagent grade, ≥99.0%, contains ~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Synonym(e):
TCE, Trichlorethen
About This Item
Lineare Formel:
ClCH=CCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.39
Beilstein:
1736782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
61 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Selbstzündungstemp.
770 °F
Enthält
~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84.8 °C (lit.)
Dichte
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChIKey
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup - does not flash
Flammpunkt (°C)
closed cup - does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reductive dechlorination of trichloroethylene (TCE) in competition with Fe and Mn oxides-observed dynamics in H2-dependent terminal electron accepting processes.
Paul L, et al.
Geomicrobiology Journal (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 332-332 (1994)
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Jo Philips et al.
Chemosphere, 91(1), 7-13 (2012-12-12)
Electron donor limitations likely reduce microbial enhanced trichloroethene (TCE) dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) dissolution. This study quantitatively examined the relation between the DNAPL dissolution enhancement and the electron donor supply rate. An experiment used diffusion-cells with a 5.5 cm