Wichtige Dokumente
02666
Tetrachlorethen
analytical standard
Synonym(e):
Ethylentetrachlorid, PCE
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.83 (vs air)
Dampfdruck
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.506
bp
121 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChIKey
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?