Merck
132241
Tryptamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
2-(3-Indolyl)-ethylamin -hydrochlorid, 3-(2-Aminoethyl)-indol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.68
Beilstein:
3568419
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
253-255 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
InChIKey
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
  • Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
  • Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
  • Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • Antispasmodic agents
  • β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Biochem./physiol. Wirkung
vasoaktiv; könnte eine Neuromodulatorenfunktion haben
Sonstige Hinweise
vasoaktiv; könnte eine Neuromodulatorenfunktion haben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)