129046
2,2,2-Trifluorethylhydrazin -Lösung
70 wt. % in H2O
Synonym(e):
Trifluoroethylhydrazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
70 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.361
Übergangstemp.
flash point 62 °C
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C
SMILES String
NNCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H5F3N2/c3-2(4,5)1-7-6/h7H,1,6H2
InChIKey
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F
Flammpunkt (°C)
62 °C