Wichtige Dokumente
125377
3-(Triethoxysilyl)-propionitril
97%
Synonym(e):
2-Cyanethyl-triethoxysilan
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-7,9H2,1-3H3
InChIKey
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?