Wichtige Dokumente
124516
Girard′s Reagenz P
98%
Synonym(e):
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
201-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?