Wichtige Dokumente
122335
8-Chinolinol-N-oxid
98%
Synonym(e):
8-Hydroxychinolin-N-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
InChIKey
FJKUOCCQEBLPNX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?