Fortfahren mit
121908
Neocuproin Hydrat
99%
Synonym(e):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Ab HEUTE lieferbar
54,40 €
25 g
Ab HEUTE lieferbar
196,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-601-9
MDL number:
Assay:
99%
54,40 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
manufacturer/tradename
ECACC
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
InChI key
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neocuproine hydrate is chelating agent and forms complex with Cu+ formed by reduction of Cu+2 by hydroxylamine hydrochloride and produces electrochemiluminescence. It is an efficient ligand for alcohol oxidation with palladium in 1:1 water/DMSO mixtures.
Application
Neocuproine hydrate was used in determination of copper ions in aqueous solution using electrochemiluminescence.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1501R514372090
description
99%
description
≥98%
description
≥94% (HPLC), powder
description
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
solubility
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, DMSO: soluble, aqueous base: soluble
solubility
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)