Wichtige Dokumente
118710
2-Methyl-1,4-pentadien
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
InChIKey
DRWYRROCDFQZQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?