Merck
118133
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylacetonitril
97%
Synonym(e):
α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitril
Größe auswählen
25 G
32,95 €
32,95 €
Listenpreis65,90 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
32,95 €
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
32,95 €
Listenpreis65,90 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5H2
InChIKey
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Cyanophenylacetonitrile undergoes carbocyclization reaction with bromoacrylonitriles to give naphthylamine[1].
Anwendung
2-Cyanophenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Single step synthesis of 2, 4-dicyanonaphthylamines from synthetic equivalents of a-cyanoalkynes.
Reux D and Pochat F.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 20, 1419-1420 (1991)
A novel synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
Luo M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 36(5), 491-494 (2010)