Merck
C73001
Sigma-Aldrich
5-Chlorvaleronitril
98%
Synonym(e):
5-Chlor-pentannitril
Größe auswählen
25 G
28,21 €
28,21 €
Listenpreis40,30 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
28,21 €
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.58
Beilstein:
1742079
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
28,21 €
Listenpreis40,30 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCCC#N
InChI
1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
InChIKey
JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)