Wichtige Dokumente
113034
Oxalylbromid
97%
Synonym(e):
Ethanedioyl dibromide, NSC 96957
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−19 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl bromide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
InChIKey
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
- Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
- Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
- Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
- Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
- Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?