Merck
112917
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanthiol
92%, technical grade
Synonym(e):
Isobutylmercaptan
Größe auswählen
100 ML
186,00 €
186,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
186,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.19
Beilstein:
1730890
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
186,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
124 mmHg ( 37.8 °C)
Assay
92%
Brechungsindex
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiol
SMILES String
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-methyl-1-propanethiol attaches with L-Cys (the carrier) via a disulfide bond to form the brain-targeted drug delivery systems (BTDS)[1].
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dennis M Killian et al.
Drug delivery, 14(1), 25-31 (2006-11-17)
We describe a novel strategy to achieve high affinity recognition for the specific, cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform by covalent coupling of small molecules to the amino acid, L-cysteine (L-Cys). L-Cys (as the carrier) was covalently attached