112747
N-Acetylsulfanilylchlorid
98%
Synonym(e):
4-Acetamidobenzolsulfochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
142-145 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges