Wichtige Dokumente
50640
Glykolsäurenitril -Lösung
~70% in H2O
Synonym(e):
Formaldehyd-cyanhydrin, Hydroxyacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Enthält
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
Qualitätsniveau
Konzentration
~70% in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.389
Dichte
1.076 g/mL at 20 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
nitrile
SMILES String
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
InChIKey
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?