109908
Diethylenglycolmethylether
99%
Synonym(e):
Methyldiglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.14 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
221 °C
Expl.-Gr.
1.38-22.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?