Dokumente
8.03128
Sigma-Aldrich
Diethylenglycolmonomethylether
for synthesis
Synonym(e):
Diethylenglycolmonomethylether, Methylendiglykol, 2-Hydroxy-2′-methoxy-diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-906-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
215 °C
Wirksamkeit
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.6 % (v/v)
pH-Wert
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
190-196 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-65 °C
Übergangstemp.
flash point 91 °C
Dichte
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,018 - 1,022
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,05 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)