Merck
109843
Sigma-Aldrich
Phenol
reagent grade
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
Beilstein:
969616
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)