107859
2-Acetamid-4-methyl-5-thiazolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
161-164 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H7ClN2O3S2/c1-3-5(14(7,11)12)13-6(8-3)9-4(2)10/h1-2H3,(H,8,9,10)
InChIKey
NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges