Wichtige Dokumente
106437
Natrium-1-dodecansulfonat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
[Na+]
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)