Merck
P0299
Sigma-Aldrich
Natriumpentansulfonat
≥95% (elemental analysis)
Synonym(e):
Pentansulfonsäure Natriumsalz
Größe auswählen
5 G
47,25 €
25 G
254,00 €
100 G
624,00 €
47,25 €
Listenpreis67,50 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
47,25 €
25 G
254,00 €
100 G
624,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C5H11O3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
47,25 €
Listenpreis67,50 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (elemental analysis)
Form
powder
Mol-Gew.
174.19 g/mol
SMILES String
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumpentansulfonat ist ein anionisches Tensid, das bei der Analyse von kleinen organischen Molekülverbindungen, Arzneimitteln und Metaboliten mittels Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC) und mizellarer elektrokinetischer Chromatografie eingesetzt wird. Sonochemische und sonolumineszente Studien mittels Elektronenspinresonanz(EPR)-Spektroskopie und Spin-Trapping-Verfahren wurden für verschiedene Ionenpaar-Reagenzien wie Natriumpentansulfonat beschrieben.
Anwendung
Ionen-assoziierendes Reagenz für HPLC, einschließlich Analysen von Peptiden und Proteinen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
B R Thomas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(1), 85-90 (1994-01-01)
The five active drug substances and two of the excipients present in Frenadol, a cold medication, were separated. The active drug components dextromethorphan HBr monohydrate, ascorbic acid, caffeine, paracetamol and chlorpheniramine maleate were quantitatively assayed by a mixed ion pair
Hsin-Hua Yeh et al.
Electrophoresis, 26(4-5), 947-953 (2005-01-26)
A simple and selective micellar electrokinetic chromatography (MEKC) with UV detection is described for simultaneous determination of amikacin, tobramycin, and kanamycin A, performed in Tris buffer (180 mM; pH 9.1) with 300 mM sodium pentanesulfonate (SPS) as an anionic surfactant.
Joe Z Sostaric
Ultrasonics sonochemistry, 15(6), 1043-1048 (2008-05-13)
Sonolysis of aqueous solutions of n-alkyl anionic surfactants results in the formation of secondary carbon-centered radicals (-*CH-). The yield of -*CH- depends on the bulk surfactant concentration up to a maximum attainable radical yield (the 'plateau yield') where an increasing
Limei Yang et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(6), 1361-1367 (2007-01-26)
Sonolysis of argon-saturated aqueous solutions of the nonvolatile surfactants sodium dodecyl sulfate (SDS) and sodium 1-pentanesulfonate (SPSo) was investigated at three ultrasonic frequencies under both continuous wave (CW) and pulsed ultrasound. Secondary carbon-centered radicals were detected by spin trapping using
Rahmat Sadeghi et al.
Journal of colloid and interface science, 346(1), 107-117 (2010-03-24)
Thermodynamic properties for aqueous solutions containing sodium pentane-1-sulfonate (C(5)SO(3)Na) in the absence and presence of poly(ethyleneglycol) (PEG) or poly(vinylpyrrolidone) (PVP) determined as a function of surfactant concentration from the density, sound velocity, viscosity, conductivity and vapor-liquid equilibria data, are reported
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?