Merck
105023
Sigma-Aldrich
Brommaleinsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HBrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
Dichte
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChIKey
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)