Merck
11483188001
Roche
First Strand cDNA-Synthesekit für die RT-PCR (AMV)
sufficient for 30 reactions (including 5 control reactions), kit of 1 (10 components), suitable for RT-PCR, hotstart: no, dNTPs included
Synonym(e):
RT-PCR, cDNA-Synthese
About This Item
UNSPSC-Code:
41106313
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verwendung
sufficient for 30 reactions (including 5 control reactions)
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
>50 units/μg protein
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart: no
Verpackung
kit of 1 (10 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
42 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
RT-PCR: suitable
Aufnahme
purified RNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das First Strand cDNA-Synthesekit wird für die Synthese der Erststrang-cDNA als Startreaktion für die zweistufige RT-PCR verwendet. Das Kit enthält die AMV-Reverse Transkriptase für die Erststrangsynthese, zwei unterschiedliche Primer, unsere PCR-Nukleotidmischung und Neo pa Kontroll-RNA. Durch RT-PCR erzeugte PCR-Produkte können mithilfe von Standardverfahren kloniert werden.
Die Amplifikation von RNA erfordert die Umwandlung des RNA-Substrats in DNA. Dies erfolgt durch die Anwendung einer reversen Transkriptase wie AMV-RT (reverse Transkriptase des aviären Myeloblastis-Virus) oder M-MuLV RT (Moloney-Mausleukämievirus-Reverse Transkriptase). Die resultierende cDNA kann als Template für eine Standard-PCR verwendet werden.
Die AMV-RT synthetisiert den neuen cDNA-Strang an Stellen, die durch die Art des verwendeten Primers bestimmt werden:
  • am 3′-Ende der Poly(A)-mRNA, wenn Oligo-p(dT)15als Primer eingesetzt wird,
  • an unspezifischen Stellen entlang des mRNA-Templates, wenn der Zufallsprimer p(dN)6 verwendet wird, oder
  • an einer von einem sequenzspezifischen Primer bestimmten Stelle.
Die Anwendung der AMV-RT für die Erststrang-cDNA-Synthese hat gewisse Vorteile. Aufgrund der höheren Thermostabilität dieses Enzyms im Vergleich zu M-MuLV-RT kann die Reaktion bei +42 °C durchgeführt werden, wodurch eine höhere Spezifität und eine bessere Auflösung von Sekundärstrukturen als bei einer Reaktion bei +37 °C erzielt werden kann.
Spezifität
Hitzeinaktivierung: 5 min, 95 °C
AMV-Reverse Transkriptase
Anwendung
Das Erststrang-cDNA-Synthesekit für die RT-PCR (AMV) ist geeignet:
  • Zum Nachweis der Anwesenheit oder Abwesenheit von RNA-Viren oder anderen RNA-haltigen Mikroorganismen (in Kombination mit PCR)
  • Zur quantitativen Bestimmung von mRNA bei der Überwachung der Differenzialexpression einer spezifischen mRNA[1][2]
  • Als erster Schritt bei der „Differenzialanzeige von mRNA“[3]
  • Zur Erstellung von cDNA-Bibliotheken mit großen Einfügungen und Einfügungen von voller Länge[4]
  • Zur quantitativen Polymerasekettenreaktion mit reverser Transkription (RT-qPCR) von RNA in komplementäre DNA.[5][6][7]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Robustheit:
  • Transkribiert Gesamt-RNA, mRNA und virale RNA sowie schwierig zu transkribierende sekundäre RNA-Strukturen
  • Erhalt von cDNA-Transkripten mit bis zu 12 kb
  • Höhere Thermostabilität (bis zu 50 °C) und Spezifität als M-MuLV-Reverse Transkriptase
  • Eine Reinigung der resultierenden cDNA vor der PCR-Reaktion ist nicht notwendig.
Flexibilität:
Es kann entweder mit sequenzspezifischen Primern, Poly(dT)15-Primern oder beliebigen Primern, p(dN)6 verwendet werden.
Verpackung
1 Kit mit 10 Komponenten.
Qualität
Im cDNA-Synthese-Standardassay werden mindestens 300 ng cDNA synthetisiert (d.h. 30 % Ausbeute), wenn 1,0 μg Neo pa RNA-Template mit 20 μCi [α-32P]-dCTP (spezifische Aktivität von 3000 Ci/mmol) 60 Minuten bei +42 °C inkubiert wird.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: 20 bis 25 U/μl
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Reverse Transcriptase AMV
  • PCR Nucleotide Mix, pH 8.5 10 mM each
  • Reaction Buffer
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • Gelatin 0.05% (w/v)
  • Oligo-p(dT)15 , 0.02 A260 units/μl 0.8 μg/μl
  • Random Primer p(dN)6 , 0.04 A260 units/μl 1.6 μg/μl
  • RNase Inhibitor 50 U/μl
  • Control Neo pa RNA (1.0 kb in length with additional 19-base 3′-poly(A) tail) 0.2 μg/μl
  • Water, PCR Grade
Alle anzeigen (10)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bita Nickkholgh et al.
Fertility and sterility, 102(2), 558-565 (2014-05-28)
To evaluate the degree of enrichment of spermatogonial stem cells (SSCs) from human testicular cell cultures by ITGA6+, HLA-/ITGA6+, GPR125+, and HLA-/GPR125+ magnetic-assisted cell sorting (MACS). Experimental basic science study. Reproductive biology laboratory. Multiple samples of cryopreserved human testicular cells
Screening of Selected Soil and Endophytic Fungi for Lovostatin
Biosynthetic Genes lovE and lovF
Bhargavi SD
Microbial Biotechnology (2015)
Jian Han et al.
Molecular medicine reports, 18(1), 1058-1066 (2018-05-31)
Atorvastatin is a member of the statin class of drugs, which competitively inhibit the activity of 5‑hydroxy‑3‑methylglutaryl‑coenzyme A reductase. The aim of the present study was to assess whether atorvastatin may protect BV‑2 microglia and hippocampal neurons against oxygen‑glucose deprivation
Relationship of Podoplanin and Glutathione S-transferases T1 Expression with Laryngeal Cancer
Deniz K
International journal of molecular and cellular medicine (2012)
Roles of Signal Transducer Pathways in Investigation of Biopsies from Patients with Bladder Tumors
Aysegul Bayrak
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2017)
Artikel
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protokolle
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.