Ein zuverlässiges System
für Ihre wissenschaftliche Arbeit
Milli-Q® SQ-2Series-Wasseraufbereitungssysteme
Ein neuer Weg zu Reinstwasser
Jetzt ist es möglich, an jedem Labortisch problemlos auf frisch aufbereitetes Reinstwasser zuzugreifen – auch an weit entfernten Labortischen ohne direkten Zugang zu Leitungswasser. Die neuen Wasseraufbereitungssysteme der Milli-Q® SQ 2Series sind einfach zu bedienen, robust, innovativ und komplett skalierbar, damit Sie sich auf Ihre wissenschaftliche Arbeit konzentrieren können.
- Einzelheiten zur Funktionsweise
- Systemkonfigurationen
- Eigenschaften und Vorteile
- Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
- Zugehörige Videos
- Broschüre herunterladen
- Zugehörige Produkte
Wenn Sie sich Installations- und Demovideos anschauen oder Benutzerhandbücher herunterladen wollen, besuchen Sie unsere spezielle Webseite für die Installation und Verwendung.
Funktionsweise von Laborwasser-Aufbereitungssystemen der Milli-Q® SQ 2Series
Dank ihres vollständig skalierbaren Designs kann auf jedem Labortisch mit einer Steckdose ganz einfach frisches, aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ∙cm bezogen werden.
- Schnelles Befüllen des 3,5 Liter fassenden Switch-Tanks mit Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) in nur 6 Minuten.
- Leichter Transport des Switch-Tanks zum Ort Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.
- Entnahme frisch aufbereiteten Reinstwassers mit einem Widerstand von 18,2 MΩ·cm an jedem Labortisch.
- Wiederholen bei Bedarf.
Konfigurationsmöglichkeiten der Milli-Q® SQ 2Series
Die Milli-Q® SQ 2Series ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich, sodass sich die Systeme auf nahezu jede Gegebenheit im Labor oder Gebäude abstimmen lassen. Wählen Sie ganz einfach die Konfiguration aus, die am besten zu Ihren Platz- und Benutzeranforderungen passt. Mit der Fortentwicklung Ihres Labors können Sie im Anschluss problemlos weitere Module hinzufügen. Fast alle Systemkonfigurationen der Milli-Q® SQ 2Series zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Schnelle Aufbereitung (bis zu 42 l/h) von Umkehrosmosewasser, Befüllen des 3,5 Liter fassenden Switch-Tanks in nur 6 Minuten
- Ergonomisch gestaltete Entnahme von Reinstwasser, von 1,6 l/min bis zur tropfenweisen Entnahme
- Unkomplizierte Kapazitätserweiterung durch zusätzliche autonome Reinstwasser-Entnahmeeinheiten (ZSQ200U0T0)
- Standardausführung
- Geeignet für ein einzelnes kleines Team
- Installation der Entnahmeeinheit dort, wo Reinstwasser benötigt wird
- Ausführung mit zwei Tanks
- Geeignet für mehrere oder größere Teams
- Installation der Entnahmeeinheit dort, wo Reinstwasser benötigt wird
- Ausführung mit 50-Liter-Tank
- Geeignet für die Direktspeisung von Laborgeräten aus dem 50-Liter-Tank
- Installation der Entnahmeeinheit dort, wo Reinstwasser benötigt wird
- Kombinierte Ausführung
- Geeignet für ein kleines Labor oder Team
- Installation des Systems neben einem Ausgussbecken
- Kombinierte Ausführung für voreingestelltes Volumen
- Geeignet für Routinetätigkeiten im Labor
- Wiederholte serielle Entnahme von Reinstwasser mit voreingestelltem Volumen an einem festen Punkt
- Installation des Systems neben einem Ausgussbecken
- Ausführung für Ringleitung
- Geeignet für Labore, die an einer Ringleitung mit aufbereitetem Wasser angeschlossen sind
- Anschluss des Systems an eine Reinwasser-Ringleitung
- Kapazitätserweiterung durch Anschluss weiterer Systeme an eine Reinwasser-Ringleitung
Ultimativ einfach
Das System ist sehr benutzerfreundlich und intuitiv zu installieren, zu bedienen und zu warten.
- Bewährte Eigeninstallation nach dem Do-it-yourself-Prinzip (ca. 30 Min.)
- Universalschnittstelle
- Ergonomische Entnahme
- Tragbarer, transparenter Tank
- Twist-&-Lock-Design erleichtert Kartuschenwechsel
- Kein Austausch der UV-Lampe erforderlich
Ultrakompakt
Dank der einzigartig geringen Abmessungen bleibt auf jedem Labortisch Platz für Ihr wissenschaftliches Arbeiten
- Die Systemeinheiten haben die gleiche Grundfläche wie ein Blatt Papier: 22 x 27 cm/Einheit
- Für die Entnahme von Reinstwasser wird nur eine Steckdose (und kein Wasseranschluss) benötigt
Uneingeschränkte Skalierbarkeit
Wählen Sie die Konfiguration, die am besten zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen passt. Erweitern Sie das System mit einer unbegrenzten Anzahl von Reinstwasser-Entnahmeeinheiten ganz im Einklang mit der Weiterentwicklung Ihres Labors.
Zuverlässige Qualität
Dank der bewährten Wasseraufbereitungstechnologien der Marke Milli-Q® können Sie jederzeit Reinstwasser gleichbleibender Qualität (18,2 MΩ∙cm @25 °C) aus Ihrem System entnehmen.
- Hocheffiziente Entfernung von Ionen bis in den Spurenbereich mit der SQPAK™ Quanta-Aufbereitungskartusche
- Für Anwendungen, die empfindlich gegenüber organischen Stoffen sind, ist unsere SQPAK™ TOC-Quanta-Kartusche mit Aktivkohle ausgestattet
- Die Qualität des aufgereinigten Umkehrosmosewassers wird durch das regelmäßige Spülen der RO-Membran aufrechterhalten
- Auswahl an Endfiltern für Ihre spezifischen Anwendungen
Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series sind Greener Alternative Products
Im Rahmen unseres Produktentwicklungsansatzes Design for Sustainability (DfS) wurden die Systeme der Milli-Q® SQ 2Series mit dem Ziel entwickelt, qualitativ hochwertiges Reinstwasser für mehrere Standorte im Labor bereitzustellen und dabei einen geringeren ökologischen Fußabdruck im Vergleich zur vorherigen Generation der Direct-Q®-Systeme zu hinterlassen.
Dank dieser Bemühungen sind diese neuen Systeme offiziell als Greener Alternative Products gekennzeichnet, da durch sie die folgenden Verbesserungen im Vergleich zu Systemen der vorherigen Generation erzielt worden sind:
- Geringerer Stromverbrauch dank vereinfachtem Design, weniger Elektronik und optimiertem Stand-by-Modus (in dem die meiste Energie verbraucht wird)
- Geringerer Wasserverbrauch bei Herstellung und Verwendung
- Reduzierter Materialbedarf bei Vorhandensein von 2 oder mehr Entnahmestellen dank der modularen Gestaltung
- Verpackung bestehend aus 100 % recyceltem Karton mit Zertifizierung für nachhaltige Forstwirtschaft; außerdem bestehen die Formteile zum Schutz der Systeme aus PE-Schaum mit einem Recyclinganteil von 50 %
Die genauen Nachhaltigkeitsvorteile hängen von der gewählten Konfiguration des jeweiligen Milli-Q® SQ-2Series-Systems ab. Wir möchten Sie bei umweltfreundlicheren Einkaufsentscheidungen unterstützen und empfehlen Ihnen zu diesem Zweck, einen Blick auf die DfS Scorecards der drei nachfolgenden Ausführungen zu werfen:
- Erfahren Sie mehr über die nachhaltige Gestaltung aller neuen Laborwassersysteme und -verfahren der Marke Milli-Q®.
- Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitskriterien, die als Greener Alternative Products gekennzeichnete umweltverträglichere Alternativprodukte erfüllen müssen.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Service-Support.
Weitere Informationsquellen
- Installieren und Verwenden von Wasseraufbereitungssystemen
der Milli-Q® SQ 2SeriesMit den Anleitungsvideos und Benutzerhandbüchern für die Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series sind Sie in kürzester Zeit startklar.
- Broschüre: Milli-Q® SQ 2Series Systems
- Lab Water Selection Guide
Ermitteln und konfigurieren Sie das für Sie passende Wasseraufbereitungssystem.
- Milli-Q® Reinstwasserlösungen
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- & Reinwasseraufbereitungssystem für das Labor
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Laborwasseraufbereitungssysteme liefern Typ-1- und Typ-2-Wasser in gleichbleibender Qualität, sind intuitiv zu bedienen und können die Nachhaltigkeitsziele Ihres Labors unterstützen.
- Das Reinstwassersystem Milli-Q® IQ 7000
Entdecken Sie ein Reinstwasseraufbereitungssystem für das Labor, das speziell für Ihre Vorstellungen entwickelt wurde. Intelligent, intuitiv und vernetzt vereinfacht das Milli-Q® IQ 7000 System Ihre Arbeit im Labor.
Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung
Aufbereitungskartuschen und Endfilter
Zubehör
Netzkabel
Milli-Q® Services