Průvodce výběrem kolon pro plynovou chromatografii (GC)
Dosáhněte optimálního výkonu metody
Historie společnosti Supelco a kapilární kolony
Supelco začalo v roce 1966 v malé garáži v malém městečku ve střední Pensylvánii (USA) vyrábět balené plynové chromatografické (GC) kolony. V roce 1977 se začaly vyrábět skleněné kapilární GC kolony a v roce 1982 byla zahájena výroba kapilárních GC kolon z taveného oxidu křemičitého. V roce 1983 byla představena první speciální kapilární GC kolona z taveného oxidu křemičitého. Od té doby následoval impozantní seznam speciálních účelových kapilárních GC kolon z taveného oxidu křemičitého. Každou vyrobenou kapilární kolonu testujeme podle přísných postupů zajištění kvality a zaručujeme uspokojivý výkon.
Cenným zdrojem informací při výběru a používání kapilárních kolon jsou chemici technického servisu. Technický servis je k dispozici na telefonních číslech 800-359-3041 (pouze USA a Kanada), 814-359-3041, zde.
Jak vybrat kapilární kolonu
Optimalizovaná chromatografická separace začíná kolonou. Výběr správné kapilární kolony pro jakoukoli aplikaci by měl vycházet ze čtyř významných faktorů: stacionární fáze, I.D. kolony, tloušťky vrstvy a délky kolony. Praktický vliv těchto faktorů na výkonnost kolony je stručně popsán v této části v pořadí podle důležitosti. Všimněte si, že tyto informace jsou obecné. Specifické situace mohou odůvodňovat výjimky z těchto pokynů.
Krok 1 - Stacionární fáze
Výběr stacionární fáze je nejdůležitějším krokem při výběru kolony. Stacionární fáze je film potažený na vnitřní stěně kapilární kolony a měla by být vybrána na základě prováděné aplikace. Rozdíly v chemických a fyzikálních vlastnostech vstřikovaných organických sloučenin a jejich interakce se stacionární fází jsou základem separačního procesu. Pokud se síla interakcí mezi analytem a fází u dvou sloučenin výrazně liší, jedna z nich je zadržována déle než druhá. Mírou těchto interakcí mezi analytem a fází je to, jak dlouho jsou v koloně zadržovány (retenční čas).
Změnou chemických vlastností stacionární fáze se mění její fyzikální vlastnosti. Dvě sloučeniny, které se na určité stacionární fázi koelují (nerozdělují), se mohou oddělit na jiné fázi s odlišným chemickým složením, pokud je rozdíl v interakcích mezi analytem a fází významný. To je důvod, proč je k dispozici široká škála fází kapilárních kolon. Každá fáze poskytuje specifickou kombinaci interakcí pro každou chemickou třídu analytů.
Zavedené aplikace
Plynová chromatografie, která byla poprvé zavedena v 50. letech 20. století, je vyspělou analytickou technikou s mnoha zavedenými aplikacemi. Proto je pravděpodobné, že existuje literatura, například písemné metodiky nebo časopisy, kde je uvedeno, které stacionární fáze byly pro danou aplikaci úspěšně použity. Kromě toho výrobci kolon běžně zveřejňují tabulky pro výběr fází. Takové tabulky jsou vhodně uspořádány podle odvětví, aby se zjednodušil proces výběru správné fáze. Nejprve najděte tabulku, která odpovídá vašemu odvětví nebo oblasti zájmu. Poté v této tabulce vyhledejte aplikaci a určete doporučenou fázi sloupce.
Nové aplikace
Pro nové aplikace často neexistuje žádný existující odkaz, který by poskytl vodítko. V těchto případech "vývoje metody" je třeba mít určité znalosti o chemii analyzovaných sloučenin. Výběr fáze je založen na obecném chemickém principu, že "podobné se rozpouští podobně." Pro analýzy nepolárních sloučenin je doporučeným výchozím bodem nepolární kolona. Stejně tak se pro separaci polárních sloučenin obvykle doporučují polární kolony. Vložka "Polarita fáze" (viz níže) popisuje několik doporučených fází pro každou skupinu polarit sloučenin.
Polarita fáze
Jedná se o nejdůležitější charakteristiku při výběru kapilární kolony, protože určuje selektivitu neboli schopnost kolony oddělit složky vzorku. Výběr fáze je založen na obecném chemickém principu, že "podobné se rozpouští podobně." Pro analýzy nepolárních sloučenin je nejlepší nepolární kolona. Polární kolony nejúčinněji oddělují polární sloučeniny.
Nepolární sloučeniny jsou obecně složeny pouze z atomů uhlíku a vodíku a obsahují jednoduché vazby uhlík-uhlík. Nepolární kapilární kolony tyto sloučeniny velmi dobře oddělují. Interakce mezi nepolárními sloučeninami a nepolární fází jsou disperzní, což znamená, že se řídí van der Waalsovými silami. Jedná se o mezimolekulární přitažlivost, která roste s velikostí sloučeniny. Proto mají větší sloučeniny s vyššími body varu delší retenci. Pořadí vylučování se obecně řídí body varu sloučenin.
Polární sloučeniny jsou složeny především z atomů uhlíku a vodíku, ale obsahují také jeden nebo více atomů bromu, chloru, fluoru, dusíku, kyslíku, fosforu nebo síry. Alkoholy, aminy, karboxylové kyseliny, dioly, estery, ethery, ketony a thioly jsou typické polární sloučeniny analyzované kapilární GC. Středně polární nebo polární kapilární kolony tyto sloučeniny dobře oddělují. Kromě disperzních interakcí zahrnují interakce mezi polárními sloučeninami a fází dipólové, π-π a/nebo acidobazické interakce. Separace jsou určeny rozdíly v celkovém působení těchto interakcí.
Polarizovatelné sloučeniny jsou sloučeniny složené z uhlíku a vodíku, ale obsahují jednu nebo více dvojných nebo trojných vazeb uhlík-uhlík. Mezi tyto sloučeniny patří alkeny, alkyny a aromatické uhlovodíky (obsahující benzenový kruh). K separaci těchto sloučenin se obvykle používají vysoce polární kapilární kolony.
Fázová polarita na základě složené polarity |
---|
Vázané/nevázané fáze
Vázané fáze jsou imobilizovány/chemicky vázány (zesíťovány) uvnitř trubice, zatímco nevázané fáze jsou pouze naneseny na stěnu. Obecně se dává přednost vázané fázi, protože během používání vykazuje menší únik, lze ji používat při vyšších teplotách a v případě potřeby ji lze oplachovat rozpouštědly, aby se odstranily nahromaděné netěkavé materiály. Pokud není k dispozici vázaná fáze, například u vysoce polárních fází, hledejte stabilizovanou fázi. Tyto fáze nejsou tak trvalé jako vázané fáze (nelze je oplachovat), ale mají větší tepelnou stabilitu než nevázané fáze. Pro některé aplikace je jedinou volbou nevázaná fáze.
Krok 2 - Vnitřní průměr kolony
Současný rozsah komerčně dostupných vnitřních průměrů kapilárních kolon umožňuje vyvážit dva faktory: účinnost (počet teoretických destiček) a kapacitu vzorku (množství libovolné složky vzorku, které lze aplikovat na kolonu, aniž by došlo k přetížení požadovaného ostrého píku). Optimalizace jednoho z těchto faktorů vyžaduje obětování druhého. Ideální I.D. pro danou aplikaci závisí na analytických potřebách.
Vliv I.D. kolony na účinnost a kapacitu vzorku je znázorněn (tabulka 1). Jak je znázorněno, kolony s I.D. 0,25 mm poskytují pro většinu aplikací dostatečné destičky/metr a zároveň umožňují přijatelnou kapacitu vzorku. Vzhledem k tomuto kompromisu mezi účinností a kapacitou vzorku je 0,25 mm nejoblíbenějším I.D. pro kapilární GC kolony. Kolony s menším nebo větším I.D. umožňují uživateli optimalizovat buď účinnost, nebo kapacitu vzorku na základě požadavků jeho aplikace.
Vysoká účinnost: Chromatograficky pozorovatelná jako úzké a dobře rozlišené píky. Účinnost kapilární kolony, měřená v destičkách (N) nebo destičkách na metr (N/m), se zvyšuje s klesajícím I.D. kolony. To je jeden ze základních principů rychlé GC (další podrobnosti viz "Brožura o rychlé GC"). Pokud analyzovaný vzorek obsahuje mnoho analytů nebo má analyty, které eluují těsně vedle sebe, měla by být vybrána co nejužší kapilární kolona s I.D., která je praktická. Všimněte si, že kolony s velmi úzkým otvorem, jako je I.D. 0,10 nebo 0,18 mm, mohou vyžadovat specializované vybavení, například GC s regulátorem tlaku, který umožňuje vyšší tlak v hlavě kolony.
Kapacita vzorku: Zvyšuje se s rostoucím I.D. kolony. Kolony se širokým otvorem mohou pojmout větší hmotnost každého analytu ve vzorku než kapilární kolony s úzkým otvorem. Překročení kapacity kolony pro vzorek bude mít za následek zkreslení píků a snížení rozlišení. Pokud tedy analyzované vzorky obsahují sloučeniny ve vysokých koncentracích nebo představují široký rozsah koncentrací, je třeba zvážit použití širokorozchodné kolony. Pokud je vybrána správná I.D., měla by kolona umožnit, aby systém poskytoval dostatečnou citlivost pro vedlejší složky, aniž by byl přetížen hlavními složkami. Analytik se musí rozhodnout, zda ztráta účinnosti vyplývající z použití kolony se širokým otvorem je pro jeho aplikaci problematická. Všimněte si, že povaha složek vzorku a polarita fáze ovlivní kapacitu vzorku. Nepolární fáze mají vyšší kapacitu pro nepolární analyty a polární fáze mají vyšší kapacitu pro polární analyty.
Brožura o rychlé GC
Brožura "Fast GC: A Practical Guide for Increasing Sample Throughput without Sacrificing Quality" obsahuje cenné informace týkající se principů rychlé GC, které nejsou zahrnuty v tomto prostoru. Obsahuje praktické úvahy, teoretické diskuse, seznam kolon v rozměrech Fast GC, chromatogramy, seznam souvisejících produktů určených k maximalizaci výkonu a seznam literatury k dalšímu čtení.
Krok 3 - tloušťka filmu
Většina kolon o průměru 0,25 mm má tloušťku filmu 0,25 nebo 0,50 μm. V závislosti na aplikaci se může optimální tloušťka filmu lišit.
Zmenšování tloušťky filmu:
Přínosem jsou ostřejší píky (což může zvýšit rozlišení) a menší výtok z kolony, což obojí vede ke zvýšení poměru signálu k šumu. Kromě toho se zvýší maximální provozní teplota kolony. Nevýhodou je zvýšená interakce analytu se stěnou trubice a snížená kapacita analytu. Snížení tloušťky filmu také umožňuje eluci analytů s kratšími retenčními časy a při nižších teplotách, což může být v závislosti na aplikaci žádoucí nebo nežádoucí. Kolony s tenčí vrstvou by se měly používat pro analyty s vysokými (>300 °C) body varu (jako jsou pesticidy, PCB, FAME, estery ftalátů a další polotěkavé sloučeniny) nebo pro stopové analýzy.
Zvětšování tloušťky vrstvy:
Výhodou je snížení interakce analytu se stěnou trubice a zvýšení kapacity vzorku. Nevýhodou je zvětšení šířky píku (což může snížit rozlišovací schopnost), zvýšený výtok z kolony a snížená maximální provozní teplota kolony. Zvětšení tloušťky filmu vede také ke zvýšení retence analytu (a může také zvýšit rozlišení, konkrétně u sloučenin s nízkým k) a zvýšení eluční teploty. V závislosti na aplikaci mohou být tyto poslední účinky buď žádoucí, nebo nežádoucí. Kolony s tlustší vrstvou jsou nejvhodnější pro analyty s nízkými body varu (jako jsou těkavé organické sloučeniny a plyny). Tyto typy analytů se na silnějším filmu udrží déle, což může eliminovat potřebu subambientních podmínek pece. Silnější vrstva také zvýší kapacitu, čímž se kolona stane kompatibilnější pro vzorky s vyšší koncentrací než kolona s tenčí vrstvou.
Fázový poměr (β)
Vliv tloušťky fázové vrstvy je vzájemně závislý na I.D kolony. Fázový poměr, beta (β), vyjadřuje poměr objemu plynu a objemu stacionární fáze v koloně:
β = | poloměr sloupce (μm) 2 x tloušťka filmu (μm) |
Na rozdíl od relativních pojmů ("tlustá vrstva" a "tenká vrstva") hodnoty β určují zřetelné pořadí sloupců. Obecně platí, že sloupce vybírejte podle hodnot β takto:
Hodnoty β jsou užitečné také při změně kombinací I.D. a tloušťky vrstvy kolony pro konkrétní analýzu, protože kolony se stejným poměrem fází budou poskytovat velmi podobné retenční časy a pořadí eluce za stejných analytických podmínek.
Kolony s podobnými hodnotami β
SLB®-5ms, 30 m x 0,53 mm vnitřní průměr, 0,50 μm (β = 265)
SLB®-5ms, 30 m x 0,25 mm I.D., 0,25 μm (β = 250)
Krok 4 - Délka kolony
Všeobecně platí, že 30m kolona poskytuje nejlepší rovnováhu mezi rozlišením, dobou analýzy a požadovaným tlakem na kolonu (Tabulka 2). Specifické aplikace mohou vyžadovat jinou délku kolony.
Delší kolony: Poskytují větší rozlišení, ale zvyšují protitlak. Je třeba zdůraznit, že zdvojnásobení délky sloupce NEZDVOJNÁSOBÍ rozlišení (rozlišení se zvyšuje pouze podle druhé odmocniny délky sloupce). Pokud je rozlišení mezi kritickou dvojicí menší než 1, zdvojnásobení délky sloupce jej nepřivede na základní hodnotu (hodnota rozlišení alespoň 1,5). Zvětšení délky sloupce za účelem zvýšení rozlišení by mělo být považováno za poslední možnost. Účinnějším přístupem ke zvýšení rozlišení je zkrácení I.D.kolony
Kratší kolony: Pokud není vyžadováno velké rozlišení, například pro účely screeningu nebo pro jednoduché vzorky, jejichž složky jsou chemické povahy rozdílné. Pokud se však sníží I.D. kolony spolu s její délkou, lze rozlišení zachovat, nebo v některých případech dokonce zvýšit.
Vnitřní/vnější průměry trubek z taveného oxidu křemičitého |
---|
Další literatura
Následující seznam literatury o plynové chromatografii je dílem odborníků a výzkumníků. Nahlédněte do těchto odkazů, abyste se dozvěděli více o mnoha aspektech plynové chromatografie.
- Harold McNair a James Miller, "Základy plynové chromatografie" (1997), Wiley, ISBN 0-471-17261-8.
- David Grant, "Capillary Gas Chromatography" (1996), Wiley, ISBN 0-471-95377-6.
- Dean Rood, "A Practical Guide to Care, Maintenance, and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems" (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-1898-4.
- Praktický průvodce péčí, údržbou a odstraňováním problémů kapilárních plynových chromatografických systémů.
- Konrad Grob, "Split and Splitless Injection in Capillary GC" (1993), Hüthig, ISBN 3-7785-2151-9.
- Konrad Grob, "On-Column Injection in Capillary Gas Chromatography" (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-2055-5.
- William McFadden, "Techniques of Combined Gas Chromatography/Mass Spectrometry: (1988), Robert E. Krieger Publishing Company, ISBN 0-89464-280-4.
- Marvin McMaster a Christopher McMaster, "GC/MS: A Practical User's Guide" (1998), Wiley-VCH, ISBN 0-471-24826-6.
- Janusz Pawliszyn, "Solid Phase Microextraction: Theory and Practice" (1997), Wiley-VCH, ISBN 0-471-19034-9.
Výběr kolon podle odvětví
Supelco vyvinulo nejrozsáhlejší řadu speciálních kolon určených pro specifické průmyslové aplikace. Tyto kolony jsou vyráběny tak, aby poskytovaly vysoké rozlišení, skvělou odezvu na analyt, nízký výtok a dlouhou životnost kolony, čímž umožňují analytikům dosáhnout požadovaného analytického výkonu. Přehledné tabulky pro výběr fáze na několika následujících stranách jsou vhodně uspořádány podle odvětví, aby se zjednodušil proces výběru správné fáze. Nejprve najděte tabulku, která odpovídá vašemu odvětví. Poté vyhledejte aplikaci v rámci tohoto odvětví a určete doporučenou fázi.
Staniční fáze také určuje minimální a maximální teplotu, při které lze kolonu používat. Proto je velmi důležité zajistit, aby vybraná stacionární fáze odolala teplotním požadavkům metody GC. Teplotní omezení naleznete v části kapilární fáze kolony.
Průmysl životního prostředí
Průmyslová hygiena
Ropný průmysl
Průmysl biopaliv
Chemický průmysl
Zemědělský průmysl
Potravinářský a nápojový průmysl
Průmysl chutí a vůní
Průmysl kosmetických a čisticích prostředků a prostředků osobní péče
Farmaceutický průmysl
Klinický průmysl
Průmysl soudního lékařství
Průmysl vědy o živé přírodě
Výběr sloupců podle aplikací
Kromě tabulek pro výběr podle odvětví na předchozích stránkách tyto přehledné tabulky pro výběr fází zdůrazňují volby pro aplikace, které jsou nezávislé na jakémkoli odvětví. Jednoduše vyhledejte aplikaci a určete doporučenou fázi kolony.
Stacionární fáze také určuje minimální a maximální teploty, při kterých lze kolonu používat. Proto je velmi důležité zajistit, aby vybraná stacionární fáze odolala teplotním požadavkům metody GC. Teplotní omezení naleznete v části o kapilární fázi kolony.
Rychlé aplikace GC
GCxGC aplikace
Chirální aplikace
Všeobecné aplikace
Kapilární kolony podle fáze
Hledáte informace nebo specifikace pro konkrétní fázi? Tato část obsahuje nejoblíbenější fáze a poskytuje informace o použití, kódu USP, polymeru a teplotních limitech. Tam, kde jsou uvedeny dvě maximální teploty (tj. 200/220 °C), první z nich je určena pro izotermické analýzy v peci, zatímco druhá je určena pro analýzy programované na teplotu v peci. Chcete-li se dozvědět více informací o kterékoli z uvedených fází nebo se zeptat na fázi, která není uvedena, kontaktujte technický servis na čísle 800-359-3041 (pouze USA a Kanada), 814-359-3041 nebo zde.
Tradiční fáze: Stupnice polarity GC kolon
Naše stupnice polarity GC kolon je vhodným nástrojem pro klasifikaci kolon. Postup, který používáme, nám navrhl Prof. Luigi Mondello (Univerzita v Messině, Itálie). Každá kolona je charakterizována pomocí série pěti sond a několika n-alkanových markerů, které určují retenční index pro každou sondu. McReynoldsovy konstanty se pak vypočítají pomocí údajů o retenčním indexu kolony ve vztahu k údajům o retenčním indexu pro stejných pět sond na skvalanu, což je nejvíce nepolární stacionární fáze GC. Pět McReynoldsových konstant se sečte, aby se získaly hodnoty polarity (P), které se poté normalizují na SLB®-IL100 (nastaveno na P=100), aby se získaly hodnoty čísla polarity (P.N.).
Po výpočtu hodnot čísla polarity (P.N.) lze jejich vzájemné vztahy zobrazit vizuálně. Stupnice je rozdělena do pěti oblastí. První čtyři oblasti (nepolární, středně polární, polární a vysoce polární) jsou obecně přijímané a používané několika výrobci GC kolon. Pátá oblast (extrémně polární) byla vyžadována s uvedením kolony SLB®-IL111 v roce 2010 (předtím v této oblasti žádná kolona neexistovala). Na obrázku jsou znázorněny polohy a maximální teploty několika našich kapilárních GC kolon (vlevo neiontové kapalné kolony a vpravo iontové kapalné kolony). Naši stupnici polarity GC kolon lze použít pro výběr kolony, protože umožňuje snadné porovnání více kolon, protože všechny hodnoty P.N. jsou vztaženy jak ke skvalanu (0 na stupnici), tak k SLB®-IL100 (100 na stupnici).
Vyberte si:
- Nepolární GC kolony pro nepolární sloučeniny (jako jsou alkany), které obsahují 1) pouze atomy uhlíku a vodíku a
2) pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku. - Středně polární GC kolony pro střídavou selektivitu nepolárních a/nebo polárních sloučenin.
- Polární GC kolony pro polární sloučeniny (jako jsou alkoholy, aminy, karboxylové kyseliny, dioly, estery, ethery, ketony a thioly), které obsahují 1) především atomy uhlíku a vodíku a 2) také některé atomy bromu, chloru, fluoru, dusíku, kyslíku, fosforu a/nebo síry.
- Vysoce polární GC kolony pro polarizovatelné sloučeniny (jako jsou alkeny, alkyny a aromatické uhlovodíky), které obsahují
1) pouze atomy uhlíku a vodíku a 2) některé dvojné a/nebo trojné vazby mezi atomy uhlíku. - Extrémně polární GC kolony pro dodatečnou selektivitu polarizovatelných sloučenin.
Tradiční fáze: Nepolární
Nepolární GC kolony jsou vyrobeny s nejméně selektivními stacionárními fázemi GC. Běžně se používají k separaci nepolárních sloučenin (např. alkanů), které obsahují 1) pouze atomy uhlíku a vodíku a 2) pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku. Pořadí vylučování se obecně řídí body varu analytů.
- Interakce jsou především disperzní (van der Waalsovy síly).
- Fáze s fenylovými funkčními skupinami mohou také podléhat mírnému množství π-π interakcí.
- Kolony PTA-5 jsou speciálně konstruovány tak, aby umožňovaly také silné bazické interakce.
- Fáze s oktylovými funkčními skupinami mají také tvarovou selektivitu.
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se nachází v oblasti, kde se používá, je třeba použít pouze jeden z těchto produktů: Tato kolona pro podrobné analýzy ropných produktů je v ropném a chemickém průmyslu známá svou jedinečnou selektivitou. Základní separace benzenu/1-methylcyklopentenu a toluenu/2,3,3-trimethylpentanu, které jsou možné s touto kolonou, nelze dosáhnout s klasickými poly(dimethylsiloxanovými) kolonami.
- USP kód: Žádný
- Fáze: Vázaná; poly(50 % n-oktyl/50 % methylsiloxan)
- Tepel. Limity: -60 °C až 220 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se nachází v oblasti, kde se nachází, je třeba se zaměřit na jeho použití: Nízká polarita této kolony se blíží skvalenu, takže je podstatně méně polární než u široce používaných nepolárních poly(dimethyl siloxanových) kolon. Tato kolona nabízí jedinečnou selektivitu ve srovnání s nepolárními kolonami a kolonami se střední polaritou a lze ji použít pro konfirmační analýzy vzorků obsahujících PCB.
- USP kód: Žádný
- Fáze: Vázaná; poly(50 % n-oktyl/50 % methylsiloxan)
- Tep. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D.: -60 °C až 280 °C (izotermické nebo programované)
-- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C až 260 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tyto vysoce reprodukovatelné kolony mají značný teoretický počet destiček a jsou určeny pro podrobné analýzy ropných produktů na analyty typu PIANO, PONA a PNA. Verze 100 m obsahuje rozsáhlý list s údaji o retenčním indexu více než 400 analytů.
- Kód USP: Tyto kolony splňují požadavky USP G1, G2 a G9.
- Fáze: Lepená; poly(dimetylsiloxan)
- Temperatura:Příprava pro použití v laboratoři. Limity: -60 °C až 320 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se používá pro výrobu, je třeba, aby byl použit v praxi: Tyto kolony jsou určeny pro metodu ASTM D2887 (simulovaná destilace [Sim Dis] ropných frakcí). Pro vzorky s bodem varu do 1 000 °F zvolte Petrocol® 2887. Pro vzorky s bodem varu vyšším než 1 000 °F použijte Petrocol® EX2887.
- Kód USP: Tyto kolony splňují požadavky USP G1, G2 a G9.
- Phase: Bonded; poly(dimethyl siloxane)
- Temp. Limity:
-- Petrocol® 2887: Subambientní až 350 °C (izotermický nebo programovaný)
-- Petrocol® EX2887: Subambientní až 380 °C (izotermický nebo programovaný)
- Aplikace: SULFUR, SULFUR, SULFUR, SULFUR, SULFUR: Tato kolona, specializovaná verze kolony SPB®-1, byla vyvinuta pro analýzy sirných plynů a dalších těkavých sloučenin síry. Kolona vykazuje relativně nízký výtok z kolony, což ji činí kompatibilní pro použití s detektory specifickými pro síru.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G1, G2 a G9.
- Phase: Bonded; poly(dimethyl siloxane)
- Temp. Limity: -60 °C až 300 °C (izotermické nebo programované)
- Aplikace: Tato kolona je určena pro všeobecné použití, kde je vyžadována nepolární kolona. Analyty budou separovány především podle bodu varu.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G1, G2 a G9.
- Phase: Bonded; poly(dimethyl siloxane)
- Temp. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 325 °C (izotermický) nebo 350 °C (programovaný)
-- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermicky nebo programově)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermicky) nebo 320 °C (programově)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 260 °C (izotermický) nebo 280 °C (programovaný)
- Použití: Tato kolona se často používá pro tradiční univerzální aplikace, kde je vyžadována nepolární kolona. Analyty budou separovány především podle bodu varu.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G1, G2 a G9.
- Phase: Bonded; poly(dimethyl siloxane)
- Temp. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 320 °C (izotermické nebo programované)
-- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermické nebo programované)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermické) nebo 320 °C (programované)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 260 °C (izotermický) nebo 280 °C (programovaný)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se nachází na trhu, je nutné, aby se na něj vztahoval: Fáze s 5% fenylovým ekvivalentem zajišťuje pořadí eluce v bodě varu s mírným zvýšením selektivity, zejména pro aromatické sloučeniny. Díky nízkým vlastnostem krvácení, inertnosti a trvanlivosti je tato kolona vhodnou volbou pro environmentální analyty (jako jsou semivoláty, pesticidy, PCB a herbicidy) nebo všude tam, kde je vyžadována nepolární kolona s nízkým krvácením.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G27 a G36.
- Phase: Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- Temp. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D.: -60 °C až 340 °C (izotermicky) nebo 360 °C (programovaně)
-- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C až 330 °C (izotermický) nebo 340 °C (programovaný)
- Použití: Tato robustní kovová kolona byla navržena speciálně pro stanovení volného a celkového glycerinu ve vzorcích bionafty B100. Je v ní integrován ochranný kryt, čímž je zajištěna ochrana s netěsným spojením (ochranný kryt a analytická kolona tvoří jeden souvislý kus hadičky; mezi ochranným krytem a analytickou kolonou není žádné spojení).
- USP Code: None
- Phase: Bonded; proprietary
- Temp. Limity: -60 °C až 380 °C (izotermický) nebo 430 °C (programovaný)
- Application: Tato kolona je určena k analýzám aminů a dalších základních analytů.
- USP kód: Žádný
- Fáze: Vázaná; bází modifikovaný poly(5 % difenyl/95 % dimetylsiloxan)
- Tepel. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D.: -60 °C až 320 °C (izotermicky nebo programovaně)
-- ≥0,53 mm I.D, <2 μm: -60 °C až 320 °C (izotermicky nebo programově)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 260 °C (izotermické) nebo 280 °C (programované)
- Použití: Tato kolona je nepolární kolona specifická pro danou aplikaci, určená pro reprodukovatelné analýzy rostlinných sterolů, cholesterolu a dalších živočišných sterolů.
- USP Code: None
- Phase: Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- Temp. Limity: -60 °C až 320 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato oblíbená kolona je určena pro univerzální aplikace, kde je vyžadována nepolární kolona. Nízký obsah fenylu zajišťuje tepelnou stabilitu ve srovnání s kolonami ze 100% poly(dimethyl siloxanu).
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G27 a G36.
- Phase: Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- Temp. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 325 °C (izotermicky) nebo 350 °C (programovaně)
-- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermicky nebo programově)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermicky) nebo 320 °C (programově)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 260 °C (izotermický) nebo 280 °C (programovaný)
- Použití: Tato nepolární kolona pro všeobecné použití poskytuje především eluční pořadí podle bodu varu s mírným zvýšením selektivity, zejména pro aromatické sloučeniny.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G27 a G36.
- Fáze: Vázaná; poly(5 % difenyl/95 % dimetylsiloxan)
- Tep. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 320 °C (izotermicky nebo programovaně)
-- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermicky nebo programově)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -60 °C až 300 °C (izotermické nebo 320 °C (programované)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C až 260 °C (izotermické) nebo 280 °C (programované)
Tradiční fáze: Středně polární
Středně polární GC kolony se vyrábějí s fázemi, které obsahují jak nepolární, tak polární prvky. Proto se běžně používají k zajištění střídavé selektivity nepolárních a polárních kolon. Eluční pořadí je určeno rozdíly v celkových účincích možných interakcí.
- Interakce jsou silně disperzní (van der Waalsovy síly). Čím větší je obsah fenylu ve fázi, tím silnější jsou interakce.
- Fáze s fenylovými funkčními skupinami mohou také podléhat π-π, dipól-dipól a dipólem indukovaným dipólovým interakcím. Čím větší je obsah fenylu, tím silnější jsou tyto interakce.
- Fáze s kyanopropylovými funkčními skupinami mohou také podléhat silným dipól-dipólovým a středně silným bazickým interakcím. Čím větší je obsah kyanopropylu, tím jsou tyto interakce silnější.
- Aplikace:
Použití: Tato kolona je speciálně testována na separaci, účinnost a nízký výtok. Je určena pro analýzy těkavých halogenovaných, nehalogenovaných a aromatických kontaminantů ze vzorků životního prostředí metodou purge-and-trap.
- USP Code: This column meets USP G43 requirements.
- Phase: Bonded; proprietary
- Temp. Limity:
-- ≤0,32 mm vnitřní průměr: (izotermický nebo programovaný)
-- ≥0,53 mm I.D.: Subambientní až 250 °C (izotermický nebo programovaný)
-- ≥0,53 mm I.D:
- Application: Tato kolona je speciálně připravena a testována tak, aby splňovala požadavky metod lékopisu Spojených států a Evropského lékopisu pro stanovení zbytkových rozpouštědel ve farmaceutických přípravcích.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G43.
- Phase: Bonded; poly(6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl siloxane)
- Temp. Limity: -20 °C až 260 °C (izotermické nebo programované)
- Aplikace: Tato kolona se střední polaritou, určená pro analýzy těkavých organických látek (VOC), nabízí skvělou retenci a rozlišení vysoce těkavých látek. Tuto kolonu lze použít v portech pro přímé vstřikování nebo ve spojení se systémy purge-and-trap.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Vázaná; patentovaná
- Tep. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D., <2 μm: (izotermické nebo programované)
-- ≤0,32 mm I.D., ≥2 μm: ≥0,53 mm I.D., <2 μm: subambientní až 230 °C (izotermický nebo programovaný)
-- ≥0,53 mm I.D., <2 μm: -- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: subambientní až 250 °C (izotermický nebo programovaný)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm:
- Použití: V případě, že se jedná o produkt, který je v současné době v prodeji, je nutné, aby byl v prodeji: Tato kolona má střední polaritu díky vyššímu (20%) obsahu fenylu, což způsobuje odlišné pořadí eluce polárních sloučenin pro konfirmační informace. Často se používá pro analýzy aromatických analytů.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G32.
- Fáze: Vázaná; poly(20 % difenyl/80 % dimetylsiloxan)
- Tep. Limity: -25 °C až 300 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se používá pro výrobu a distribuci, je nutné, aby se jednalo o výrobek, který se používá pro výrobu a distribuci: Zvýšená polarita fáze díky substituci kyanopropylfenylové funkční skupiny nabízí jedinečnou selektivitu ve srovnání s jinými fázemi. Tato kolona dobře funguje se systémy využívajícími detektory ECD, NPD a MSD a často se používá pro aplikace s alkoholy, kyslíkatými látkami, léčivy, pesticidy a PCB.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky G46
- Fáze: Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- Temp. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D.: (izotermické nebo programované)
-- ≥0,53 mm I.D.: subambientní až 280 °C (izotermické nebo programované)
:
- Aplikace:
Použití: Tato kolona je speciálně testována s nízkými koncentracemi 18 chlorovaných pesticidů pomocí detektoru ECD. Kromě selektivity a účinnosti je testována také na zajištění minimálního rozkladu 4,4'-DDT a endrinu. Tato kolona je také vhodná pro použití při analýzách herbicidů.
- Kód USP: Není
- Fáze: Lepená; patentovaná
- Tepel. Limity: Subambientní až 300 °C (izotermické nebo programované)
- Application: S obsahem fenylu 35 % nabízí tato kolona možnost vyšší polarity ve srovnání s kolonami obsahujícími nižší obsah fenylu. Tato kolona je užitečná pro analýzy polárních sloučenin, protože jsou zadržovány déle ve srovnání s nepolárními sloučeninami.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G42.
- Phase: Bonded; poly(35% diphenyl/65% dimethyl siloxane)
- Temp. Limity: 0 °C až 300 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato kolona má nejvyšší obsah fenylu z běžné řady fází obsahujících fenyl. Kolona je užitečná pro analýzy polárních analytů a poskytuje užitečné konfirmační informace. Nabízí také dodatečnou selektivitu pro izomery polynukleárních aromatických uhlovodíků oproti kolonám s nižším obsahem fenylu.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G3.
- Phase: Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane)
- Temp. Limity: 30 °C až 310 °C (izotermické nebo programované)
Tradiční fáze: Polární
Polární GC kolony se vyrábějí s použitím polárních stacionárních fází, z nichž nejběžnější jsou polyetylenglykol a jeho modifikované verze. Tyto kolony se běžně používají k separaci polárních analytů (jako jsou alkoholy, aminy, karboxylové kyseliny, dioly, estery, ethery, ketony a thioly), které obsahují 1) především atomy uhlíku a vodíku a 2) také některé atomy bromu, chloru, fluoru, dusíku, kyslíku, fosforu a/nebo síry. Eluční pořadí je určeno rozdíly v celkovém účinku možných interakcí.
- Disperzní (van der Waalsovy síly), π-π, dipól-dipól a dipólem indukované dipólové interakce jsou u těchto sloupců silné.
- Mírné množství vodíkových vazeb a bazických interakcí je také možné.
- Sloupce SPB®-1000 a NUKOL™ jsou speciálně konstruovány tak, aby umožňovaly i silné kyselé interakce.
- Sloupce Carbowax® amine jsou speciálně konstruovány tak, aby umožňovaly i silné základní interakce.
- Použití: Společnost Supelco nabízí nejširší sortiment kyanopropylových kolon v oboru, jako je tato kolona se střední polaritou.
- Kód USP:Tato kolona splňuje požadavky USP G7 a G19.
- Fáze: Vázaná; poly(50 % kyanopropylfenyl/50 % dimetylsiloxan)
- Tep. Limity: 45 °C až 220 °C (izotermický) nebo 240 °C (programovaný)
- Aplikace:
Použití: Tato kolona poskytuje potřebnou polaritu pro analýzy polynenasycených mastných kyselin (PUFA) ve formě methylesterů mastných kyselin (FAME). Tato kolona je speciálně vyladěna tak, aby poskytovala vysoce reprodukovatelné analýzy.
- Kód USP:Tato kolona splňuje požadavky USP G18.
- Fáze: Vázaná; poly(alkylenglykol)
- Tepel. Limity: 50 °C až 220 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Začlenění kyselých funkčních skupin do fáze propůjčuje této koloně kyselý charakter, což je užitečné pro analýzy těkavých kyselých sloučenin. Nabízí skvělý výkon pro analýzy glykolů. Jedná se o doporučenou kolonu pro analýzu ethylenglykolu.
- Kód USP:Tato kolona splňuje požadavky USP G25 a G35.
- Fáze: Vázaná; kyselinou modifikovaný poly(ethylenglykol)
- Tep. Limity: 60 °C až 200 °C (izotermický) nebo 220 °C (programovaný)
- Použití: Začlenění kyselých funkčních skupin do fáze propůjčuje této koloně kyselý charakter, což je užitečné pro analýzy těkavých kyselých sloučenin. Obtížně analyzovatelné karboxylové kyseliny (volné mastné kyseliny) lze analyzovat s vynikajícím tvarem píku a minimální adsorpcí.
- Kód USP:Tato kolona splňuje požadavky USP G25 a G35.
- Phase: Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol)
- Temp. Limity: 60 °C až 200 °C (izotermický) nebo 220 °C (programovaný)
- Použití: AminoA2A2® Amine
- Použití: Tato speciálně připravená kolonka s aktivovanou bází je určena pro analýzy primárních, sekundárních a terciárních aminů a dalších těkavých bazických sloučenin.
- Kód USP:Nikde.
- Fáze: Nevázaná; bází modifikovaný poly(ethylenglykol)
- Tepel. Limity: 60 °C až 200 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Všude tam, kde je to potřeba, je možné použít i jiné materiály, např: Tato kolona umožňuje vysoce reprodukovatelné analýzy metylesterů mastných kyselin (FAME), konkrétně omega 3 a omega 6 mastných kyselin. Je testována tak, aby zajistila reprodukovatelné hodnoty ekvivalentní délky řetězce FAME (ECL) a rozlišení klíčových složek.
- Kód USP:Tato kolona splňuje požadavky USP G16.
- Phase: Bonded; poly(ethylene glycol)
- Temp. Limity: 50 °C až 280 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se používá v rámci projektu, je nutné, aby se na něj vztahoval i tento produkt: Tato kolona je založena na jedné z nejpoužívanějších polárních fází, Carbowax™ 20M, a je polární kolonou vhodnou pro analýzy rozpouštědel, methylesterů mastných kyselin (FAME), potravin, chuťových a vonných látek, alkoholů a aromatických látek. Kromě toho je tato kolona skvělou volbou v případě, že je vyžadována polární kolona pro všeobecné použití.
- Kód USP:Tato kolona splňuje požadavky USP G16.
- Phase: Bonded; poly(ethylene glycol)
- Temp. Limity:
-- ≤0,32 mm I.D.: 35 °C až 280 °C (izotermicky nebo programovaně)
-- ≥0,53 mm I.D.: 35 °C až 280 °C (izotermicky nebo programovaně)
-- ≥0,53 mm I.D.: 35 °C až 280 °C (izotermicky nebo programovaně)
-- ≥0,53 mm I.D.: 35 °C až 280 °C (izotermicky), <2 μm: 35 °C až 280 °C (izotermicky nebo programově)
-- ≥0,53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C až 250 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se nachází na trhu, je nutné, aby se na něj vztahoval: Selektivita je polárnější než u fází PEG/vosk, což vede k jedinečným elučním vzorcům. Vyšší maximální teplota než u kolon PEG/vosk (300 °C ve srovnání s 270-280 °C). Skvělá volba pro analýzu neutrálních a mírně bazických analytů.
- USP kód:žádný
- Fáze: nevázaná; 1,12-di(tripropylfosfonium)dodekan bis(trifluormethylsulfonyl)imid
- Temp. Limity: Subambientní až 300 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který je určen pro použití na trhu, je nutné, aby byl použit pro jeho výrobu: Modifikovaná (deaktivovaná) verze SLB®-IL59 poskytuje lepší inertnost. Selektivita polárnější než u PEG/voskových fází, což vede k jedinečným elučním vzorcům. Vyšší maximální teplota než u kolon PEG/vosk (300 °C oproti 270-280 °C). Vynikající alternativa ke stávajícím kolonám PEG/vosk. Také dobrá volba pro GCxGC kolony.
- USP kód:žádný
- Fáze: nevázaná; 1,12-di(tripropylfosfonium)dodekan bis(trifluoromethylsulfonyl)imid
- Temp. Limity: 35 °C až 300 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se používá pro výrobu a distribuci, je nutné, aby byl v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele: První z naší třetí generace iontových kapalinových kolon. Modifikovaná (triflatový aniont) verze SLB®-IL59 zvyšuje inertnost. Selektivita polárnější než u fází PEG/vosk, což vede k jedinečným elučním vzorcům. Vyšší maximální teplota než u kolon PEG/vosk (290 °C oproti 270-280 °C). Skvělá volba pro analýzu neutrálních a mírně bazických analytů.
- Kód USP:Není
- Fáze: Fáze s vysokým obsahem uhlíku a s vysokým obsahem uhlíku: Nevázaný; 1,12-di(tripropylfosfonium)dodekan bis(trifluormethylsulfonyl)imid trifluormethylsulfonát
- Tepel. Limity: 40 °C až 290 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato speciálně připravená kolonka s aktivovanou bází je určena pro analýzy primárních, sekundárních a terciárních aminů a dalších těkavých bazických sloučenin.
Tradiční fáze: Vysoce polární
Vysoce polární GC kolony jsou vyrobeny s velmi selektivními GC stacionárními fázemi, které obvykle obsahují vysoký podíl kyanopropylových funkčních skupin. Běžně se používají k analýze polarizovatelných sloučenin (jako jsou alkeny, alkyny a aromatické uhlovodíky), které obsahují 1) pouze atomy uhlíku a vodíku a 2) některé dvojné a/nebo trojné vazby mezi atomy uhlíku. Pořadí vylučování je určeno rozdíly v celkových účincích možných interakcí.
- Možné jsou silné disperzní (van der Waalsovy síly), velmi silné dipól-dipól, velmi silné dipól-indukované dipóly a středně silné základní interakce. Čím větší je obsah kyanopropylu ve fázi, tím větší jsou tyto interakce.
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se nachází na trhu, je nutné, aby se na něj vztahovala aplikace: Společnost Supelco nabízí nejširší sortiment biskyanopropylových fází v oboru. Tato kolona je vysoce specializovaná kolona, která nabízí polární i polarizovatelné vlastnosti díky substituci biskyanopropylových a fenylových skupin na polymerní páteř. Lze ji použít pro vysokoteplotní i nízkoteplotní separace analytů, jako jsou geometrické izomery metylesterů mastných kyselin (FAME), dioxiny a aromatické sloučeniny.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G8.
- Fáze: Nevázaná; poly(80 % biskyanopropyl/20 % kyanopropylfenyl siloxan)
- Tep. Limity: Subambientní až 250 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se nachází na trhu, je nutné, aby se na něj vztahoval: První z naší druhé generace iontových kapalinových kolon. Fázová struktura navržená s četnými interakčními mechanismy, které vedou k rozdílům v selektivitě i ve srovnání s kolonami s podobnými hodnotami stupnice polarity GC kolon.
- USP Code: None
- Phase: Nevázaný; tri(tripropylfosfoniumhexanamido)triethylamin bis(trifluormethylsulfonyl)imid
- Temp. Limity: Subambientní až 270 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se používá v praxi, je nutné, aby se na něj vztahovala určitá aplikace: Vysoce polární kyanosiloxanová kolona speciálně testovaná pro analýzy dioxinů, konkrétně izomerů tetrachlordibenzodioxinu (TCDD). Protože je fáze stabilizovaná, má maximální teplotu o něco vyšší než nevázané kyanosiloxanové kolony.
- USP kód: Žádný
- Fáze: Stabilizovaná; patentovaná
- Temp. Limity: Subambientní až 275 °C (izotermické nebo programované)
- Application: Vysoce polární kyanosiloxanová kolona běžně používaná pro separaci geometrických (cis/trans) izomerů methylesterů mastných kyselin (FAME) jako skupiny. Je také užitečná, pokud je požadována vysoce polární kolona pro všeobecné použití s dobrou tepelnou stabilitou.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G48.
- Fáze: Stabilizovaná; poly(90 % biskyanopropyl/10 % kyanopropylfenyl siloxan)
- Teplotní režim:Stabilizovaná; poly(90 % biskyanopropyl/10 % kyanopropylfenyl siloxan)
- Tep. Limity: Subambientní až 275 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato vysoce polární biskyanopropylová kolona byla speciálně navržena pro podrobnou separaci geometricko-pozičních (cis/trans) izomerů methylesterů mastných kyselin (FAME). Je mimořádně účinná pro aplikace s izomery FAME.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G5.
- Fáze: Nevázaná; poly(biskyanopropylsiloxan)
- Tep. Limity: Subambientní až 250 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato nevázaná kolona nabízí nejvyšší polaritu ve své třídě. Stejně jako všechny univerzální biskyanopropylové kolony je vysoce účinná pro vysokoteplotní i nízkoteplotní separace geometrických izomerů methylesterů mastných kyselin (FAME), dioxinů, sacharidů a aromatických sloučenin.
- Kód USP: Tato kolona splňuje požadavky USP G5.
- Fáze: Nevázaná; poly(biskyanopropylsiloxan)
- Tepelná teplota:Připraveno pro použití v laboratoři. Limity: Subambientní až 250 °C (izotermické nebo programované)
- Application: Selektivita o něco polárnější než polysiloxanové fáze s vysokým podílem kyanopropylových přívěskových skupin, což vede k jedinečným elučním vzorcům. Skvělá volba pro analýzu neutrálních a mírně bazických analytů.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Nevázaný; 1,12-di(2,3-dimethylimidazolium)dodekan bis(trifluormethylsulfonyl)imid
- Temp. Limity: 50 °C až 270 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Jedinečné chemické složení fáze umožňuje specializované separace. Často se používá pro analýzy alkoholů a aromatických látek v minerálních lihovinách, alifatických složek v benzínu, nečistot v jednotlivých aromatických látkách a kyslíkatých látek.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Nevázaná; 1,2,3-tris(2-kyanoetoxy)propan
- Tep. Limity: Subambientní až 145 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který je určen pro použití na trhu, je nutné, aby byl použit pro jeho výrobu: První komerčně dostupná GC kolona s iontovou kapalinou na světě. Slouží jako měřítko 100 na naší stupnici polarity GC kolon. Selektivita téměř shodná s fází TCEP. Vyšší maximální teplota než u kolon TCEP (230 °C oproti 140 °C). Skvělá volba pro analýzu neutrálních a polarizovatelných (obsahují dvojnou a/nebo trojnou vazbu C-C) analytů.
- USP kód: Žádný
- Fáze: Nevázaná; 1,9-di(3-vinylimidazolium)nonan bis(trifluormethylsulfonyl)imid
- Temp. Limity: Subambientní až 230 °C (izotermické nebo programované)
Tradiční fáze: Tradiční fáze: Extrémně polární
Extrémně polární GC kolony jsou vyrobeny s nejselektivnějšími stacionárními fázemi pro GC. Běžně se používají k zajištění alternativní selektivity polarizovatelných sloučenin. Další využití je v aplikacích GCxGC díky jejich ortogonální selektivitě vůči nepolárním kolonám. Eluční pořadí je určeno rozdíly v celkovém působení možných interakcí.
- Možné jsou silné disperzní (van der Waalsovy síly), velmi silné dipól-dipól, velmi silné dipól-indukované dipóly a středně silné bazické interakce.
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se používá pro výrobu a distribuci, je nutné, aby byl použit pro výrobu a distribuci: První komerční kolona na světě, která má na naší stupnici polarity GC kolon hodnocení vyšší než 100. Selektivita nejvíce ortogonální k nepolárním a středně polárním fázím, což vede k velmi unikátním elučním vzorcům. Maximální teplota 270 °C je pro takto extrémně polární kolonu velmi působivá. Skvělá volba pro separaci polarizovatelných analytů (obsahují dvojnou a/nebo trojnou vazbu C-C) od neutrálních analytů. Je také dobrou volbou pro GCxGC kolonu.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Bez vazby; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentan bis(trifluormethylsulfonyl)imid
- Temp. Limits: 50 °C až 270 °C (izotermické nebo programované)
Chirální fáze
Chirální GC fáze se skládají z derivátů α-, β- nebo γ-cyklodextrinu pro separaci enantiomerů. Tyto fáze mohou rutinně oddělovat řadu nedostatečně ionizovaných nearomatických enantiomerů a několik aromatických enantiomerů, které zůstávají obtížně rozlišitelné pomocí HPLC. Tyto fáze specificky a účinně separují mnoho těchto typů molekul, včetně tisíců sloučenin, které jsou výchozími materiály nebo meziprodukty pro chirální syntézu, biochemické a farmaceutické meziprodukty a metabolity, kontaminanty životního prostředí, aromata atd. Brožura "Astec® CHIRALDEX® a Supelco® DEX™ Chiral GC Columns: (T411101, OEM) obsahuje cenné informace týkající se chirálních GC kolon a pokyny pro výběr. Kopii této brožury lze získat bezplatně na telefonním čísle technického servisu 800-359-3041 (pouze USA a Kanada), 814-359-3041 nebo zde.
- Application: Tyto kolony se používají k analýzám enantiomerů za účelem stanovení biologické aktivity (farmaceutický průmysl), vůně (chuťový a vonný průmysl a potravinářský a nápojový průmysl), zda jsou nebezpečné (průmysl životního prostředí) a čistoty (chemický průmysl).
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Čtrnáct specializovaných chemických fází složených z komplexních derivátů cyklodextrinů, které propůjčují širokou škálu selektivity
- Tep. Limity:
-- Fáze TA: -10 °C až 180 °C (izotermické nebo programované)
-- Všechny ostatní fáze: -10 °C až 200 °C (izotermické) nebo 220 °C (programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který je určen pro použití na trhu, je nutné, aby byl použit pro jeho výrobu: Tyto kolony se používají k analýzám enantiomerů za účelem stanovení biologické aktivity (farmaceutický průmysl), vůně (chuťový a vonný průmysl a potravinářský a nápojový průmysl), zda jsou nebezpečné (průmysl životního prostředí) a čistoty (chemický průmysl).
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Deset jedinečných fází složených z derivátů cyklodextrinů, které jsou schopny provádět mnoho enantiomerních separací
- Temp. Limits: 30 °C až 230 °C (izotermické nebo programované)
Kolony PLOT
Nabízíme širokou škálu GC kolon PLOT (Porous Layer Open Tubular), včetně kolon vyrobených s našimi speciálními uhlíkovými adsorbenty. K fixaci částic adsorbentu na vnitřní straně trubiček z taveného oxidu křemičitého se používá patentovaný postup, který zajišťuje, že se při běžném používání nevysunou. GC kolony PLOT se běžně používají k separaci malých molekul, jako jsou stálé plyny, lehké uhlovodíky a těkavé sloučeniny síry. Vyberte si:
- Carboxen®-1010 PLOT pro separace vodíku, kyslíku, dusíku, oxidu uhelnatého, metanu, oxidu uhličitého a uhlovodíků C2/C3. Jedná se o jedinou kolonu, která dokáže oddělit všechny tyto stálé plyny.
- Carboxen-1006 PLOT pro většinu stálých plynů a C1-C3, při použití počátečních teplot vyšších než okolní. Také pro dělení směsí formaldehydu/vody/methanolu (formalinu) a sledování nečistot v ethylenu.
- Supel-Q™ PLOT pro analýzy sirných plynů, alkoholů, ketonů, aldehydů a mnoha polárních sloučenin. Také pro oxid uhličitý a uhlovodíky C1-C4 při teplotách vyšších než okolní a pro benzín a další ropné frakce.
- Síran hlinitý PLOT pro uhlovodíky C1-C4, konkrétně metan z uhlovodíků C2, se sníženým chvostem píku. Také pro eluci acetylenu po n-butanu a eluci methylacetylenu po n-pentanu a 1,3-butadienu.
- Alumina chlorid PLOT pro uhlovodíky C1-C4. Také pro vynikající separaci mnoha běžných fluorovaných uhlovodíkových sloučenin
- Mol Sieve 5A PLOT pro kyslík, dusík, oxid uhelnatý a metan za méně než 5 minut. Pro obtížnější separace, například argonu od kyslíku, za použití subambientní teploty (15 °C nebo nižší).
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který je určen pro použití na trhu, je nutné, aby byl použit pro jeho výrobu: Tato kolona je ideální pro separaci všech hlavních složek v permanentním plynu (helium, vodík, kyslík, dusík, oxid uhelnatý, metan a oxid uhličitý) a lehkých uhlovodíků (C2-C3) v rámci jedné analýzy. Jedná se o jedinou komerčně dostupnou kolonu, která je schopna oddělit všechny hlavní složky permanentního plynu. This column can also separate oxygen from nitrogen at subambient temperatures.
- USP Code: None
- Phase: Carbon molecular sieve
- Temp. Limity: Subambientní až 250 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který je určen pro použití na trhu, je nutné, aby se na něj vztahoval i tento produkt: Tato kolona je ideální pro separaci mnoha stálých plynných složek (jako je helium, vodík, dusík, oxid uhelnatý, metan a oxid uhličitý) a lehkých uhlovodíků (C2-C3) v rámci jedné analýzy. Je ideální pro rozlišení směsí formaldehydu, vody a methanolu (formalinu) a pro sledování nečistot v ethylenu. Tuto kolonu lze používat s vysokými průtoky a rychlými teplotními programy, které zajišťují vynikající a rychlou separaci.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Uhlíkové molekulární síto
- Temp. Limity: Subambientní až 250 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato kolona vykazuje velmi malý výtok i při své maximální teplotě a účinně rozlišuje oxid uhličitý a uhlovodíky C1-C4 při teplotách vyšších než okolní. Je také vhodná pro analýzy sirných plynů, alkoholů, ketonů, aldehydů a mnoha polárních sloučenin. Lze analyzovat i benzin a další ropné frakce.
- USP kód: Žádný
- Fáze: Divinylbenzen
- Tep. Limity: Subambientní až 250 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato vysoce spolehlivá kolona má potřebnou selektivitu pro separaci alkanů, alkenů a alkynů ve směsích uhlovodíků C1-C4. Zajišťuje eluci acetylenu po n-butanu a eluci methylacetylenu po n-pentanu a 1,3-butadienu. Povrch polymeru je deaktivován, aby se snížil chvost píků.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Sulfátem deaktivovaný oxid hlinitý
- Tep. Limity: Subambientní až 180 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tato kolona umožňuje separaci uhlovodíků C1-C4. Protože je tato kolona o něco méně polární než síran hlinitý PLOT, poskytuje jiný vzorec pořadí eluce při analýze směsí alkanů, alkenů a alkynů lehkých uhlovodíků. Poskytuje také vynikající separaci mnoha běžných fluorovaných sloučenin, jako jsou freony.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Chloridem deaktivovaný oxid hlinitý
- Tep. Limity: Subambientní až 180 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Tuto kolonu lze použít k separaci mnoha stálých složek plynu, jako je kyslík, dusík, oxid uhelnatý a metan, za méně než pět minut. Obtížnějších separací, jako je separace argonu od kyslíku, lze dosáhnout použitím subambientních teplot. Tyto kolony mají nejsilnější adsorpční sílu ze všech kolon PLOT.
- USP kód: Žádný
- Fáze: Hlinitokřemičitan
- Temp. Limits: Subambientní až 300 °C (izotermické nebo programované)
Kolony SCOT
Supelco je lídrem v technologii GC kolon SCOT (Support Coated Open Tubular). Naše nepřekonatelná výrobní technika nám umožňuje nanášet na vnitřní stěnu nerezových trubiček rovnoměrnou vrstvu částic potažených kapalnou fází podpory. Tato technologie nám umožňuje přístup k mnoha fázím, které jsou pro běžnou technologii výroby kapilárních kolon z taveného oxidu křemičitého nedostupné. Kolony SCOT kombinují citlivost a vynikající rozlišení vzorků kapilární GC s rozsáhlou knihovnou stacionárních fází balené GC.
Všechny naše kolony SCOT mají rozměry 50 stop x 1/32 palce O.D. x 0,02 palce I.D. a na každém konci obsahují přípojky o průměru 1/16 palce. Jsou páskovány do 3,5palcových cívek s 12palcovou volnou kolonou na každém konci. Čtyři sloupky jsou k dispozici jako skladové položky. Sloupky s jinými fázemi mohou být k dispozici prostřednictvím našeho zakázkového programu.
- Použití: V případě, že se jedná o výrobek, který se nachází v oblasti, kde se nachází, je nutné použít tzv: Použijte pro analýzy izomerů xylenu.
- USP Code: None
- Phase: Bentone 34/di-n-decyl phthalate
- Temp. Limity: 10 °C až 150 °C (izotermické nebo programované)
- Application: Použijte pro analýzy aromatických analytů.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: 1,2,3-Tris(2-kyanoethoxy)propan
- Temp. Limity: 0 °C až 150 °C (izotermické nebo programované)
- Použití: Používá se k analýzám olefinů.
- Kód USP: Žádný
- Fáze: Bis-methoxyethyladipate
- Temp. Limity: 25 °C až 100 °C (izotermické nebo programované)
*Včetně integrovaného ochranného krytu o rozměrech 2 m x 0,53 mm.
**Navinutý na 5palcovém pouzdře, které se hodí pro Agilent 6850 GC.
Chirální fáze |
---|
Sloupce PLOT |