Koncentrace viru pomocí ultrafiltrace
Obrázek 1.Ultrafiltrace pro koncentraci viru. Tekutina prochází membránovým filtrem, zatímco velké virové částice jsou zadrženy.
Viry lze množit v buněčných kulturách a vytvářet tak zásoby virů. Kultivované buňky jsou inokulovány virovou zásobou ze semenného viru, komerčního zdroje nebo infikované tkáně. Po inkubaci se infikované buňky lyzují, aby se sklidily virové částice, nebo se uvolněný virus sklízí přímo z buněčného supernatantu. Virová zásoba se poté titruje, alikvotuje a uchovává při -80 °C pro pozdější použití.
Isolace viru z klinických vzorků rovněž využívá buněčné kultury pro množení viru. Klinické vzorky se připravují homogenizací vzorku a extrakcí do tekutého média, které se následně odstředí a použije k inokulaci buněčných kultur.
Pro dosažení vysokého titru virových zásob je nutné purifikované virové částice koncentrovat. Ke koncentraci virionů a virových roztoků lze použít odstředivá ultrafiltrační zařízení Amicon® Ultra a Centricon® Plus s regenerovanými celulózovými membránami (obrázek 1). Tento protokol popisuje použití odstředivých ultrafiltračních zařízení Amicon® a Centricon® pro koncentraci tří běžných typů virů: lentiviru, adenoviru a adenoasociovaného viru (AAV).
Obecná metoda šíření virů
- Balení buněk: Hostitelské buňky byly naneseny tak, aby bylo dosaženo 80-85% konfluence.
- Transfekce: Buňky byly infikovány životaschopnými virovými částicemi.
- Sklizeň viru: V závislosti na viru byl k purifikaci rekombinantních virionů použit buď buněčný supernatant, nebo peletované buňky, případně obojí. K uvolnění viru z buněk byly použity čtyři cykly zmrazení/rozmrazení. Buněčné zbytky byly poté odděleny od buněčného lyzátu centrifugací.
- Purifikace viru: Virus byl purifikován z buněčného lyzátu pomocí ultracentrifugace s gradientem hustoty nebo pomocí kolonové/membránové chromatografie.
- Purifikované roztoky viru byly zahuštěny a vyměněny za pufr do vhodného skladovacího roztoku buď pasivní dialýzou, diafiltrací, nebo odstředivou ultrafiltrací pomocí přístrojů Amicon® Ultra a Centricon® Plus 70. V případě, že byl virus přečištěn, byl použit pufr.
Koncentrace viru pro zásoby viru s vysokým titrem
Pro výrobu zásob viru s vysokým titrem lze purifikovaný virus koncentrovat pomocí odstředivé ultrafiltrace. Pro vysokou výtěžnost infekčních virových částic je rozhodující správná volba zařízení, materiálu membrány, limitu molekulové hmotnosti nebo mezní hodnoty, rychlosti centrifugace, doby centrifugace a složení pufru. Centrifugační ultrafiltrační jednotky Amicon® Ultra mají specifikované nominální limity molekulové hmotnosti (NMWL) definované jejich filtrační membránou. Ke koncentraci roztoků adenoviru a adenoasociovaného viru (AAV) byla použita odstředivá ultrafiltrační zařízení Amicon® Ultra s NMWL 50 kDa Ultracel® . Pro koncentraci lentiviru byla použita zařízení s membránami NMWL 50 kDa i 100 kDa.
Faktory, které je třeba zvážit při výběru metody ultrafiltrace a jmenovité molekulové hmotnosti membrány:
- Virální částice: Velikost lze odhadnout z publikovaných zdrojů nebo pomocí měřicích technik, jako je mikroskopie, laserová difrakce a dynamický rozptyl světla.
- Velikost klíčových separačních cílů v roztoku: Velikost proteinů, protilátek, léčiv, chemických látek a dalších částic, které je třeba separovat, ovlivní výběr velikosti membrány.
- Objem vzorku: Zpracovávané objemy od ≤0,5 ml do 70 ml jsou kompatibilní se zařízeními pro odstředivou ultrafiltraci (cUF).
Pro zadržení virových částic musí být mezní molekulová hmotnost filtrační membrány menší než částice (~2krát menší než molekulová hmotnost virové částice), ale dostatečně velká, aby umožnila filtraci menších složek
(tabulka 1).
Koncentrace viru pomocí ultrafiltračních odstředivých zařízení Amicon® Ultra
Tabulka 2 uvádí výsledky koncentrace adenoviru, lentiviru a AAV ze surového buněčného lyzátu i viru přečištěného chromatografií. Virové částice byly účinně koncentrovány na vysoké titry s vysokou výtěžností pomocí odstředivých ultrafiltračních zařízení Amicon® Ultra.
Je důležité si uvědomit, že většinu virů nelze účinně koncentrovat a uchovávat v pufrech s nízkým obsahem soli. Centrifugální koncentrace viru v < 250 mM solných roztocích vede k agregaci viru a snížení infekčnosti.
Koncentrovanou virovou zásobu lze sterilizovat filtrem přes 0.22 µm filtry. Filtrační jednotky Ultrafree®-MC GV lze použít pro objemy < 0.5 ml.
Závěry
Vyvinuli jsme metodu validace ultrafiltrace pomocí filtrů Amicon<....sup>® Ultra a Centricon® Plus jako rychlého a nákladově efektivního prostředku k dosažení vysokých titrů virů. Tuto metodu lze použít ke koncentraci virů ze supernatantů buněčných kultur, buněčných lyzátů a dalších zdrojů. Po zkoncentrování lze virovou zásobu sterilizovat pomocí filtračních jednotek Ultrafree® . Pro co nejvyšší výtěžnost infekčních virových částic je zásadní zvolit správné ultrafiltrační zařízení, membránový filtr, mezní molekulovou hmotnost (MWCO), rychlost centrifugace a dobu centrifugace.
Centrifugační ultrafiltrační zařízení
* registrováno pro použití v IVD