Merck
DomůNávrh a optimalizace reakceČištění laboratorního skla
Čištění laboratorního skla
Přečtěte si více o
Úvod
Dobrá laboratorní technika vyžaduje čisté sklo, protože i ta nejpečlivěji provedená práce může dát chybný výsledek, pokud se použije špinavé sklo. Ve všech případech musí být skleněné nádobí fyzikálně a chemicky čisté a v mnoha případech musí být bakteriologicky čisté nebo sterilní. Veškeré skleněné nádobí musí být zcela zbaveno mastnoty. Nejbezpečnějším kritériem čistoty je rovnoměrné smáčení povrchu destilovanou vodou. To je důležité zejména u skleněného nádobí používaného k měření objemu kapalin. Mastnota a jiné znečišťující materiály brání rovnoměrnému smáčení skla. To následně změní objem zbytků ulpívajících na stěnách skleněné nádoby, a tím ovlivní objem dodané kapaliny. Navíc u pipet a byret dojde ke zkreslení menisku a nelze provést správné nastavení. Přítomnost malého množství nečistot může rovněž změnit meniskus.
Čištění laboratorního skla
Laboratorní nádobí po použití co nejrychleji umyjte. Pokud laboratorní nádobí neočistíte ihned, může se stát, že nebude možné odstranit zbytky.
Pokud není možné důkladné čištění ihned, namočte skleněné nádobí do vody.
Většina nových skleněných předmětů má mírně alkalickou reakci. Pro přesné chemické zkoušky je třeba nové skleněné nádobí namočit na několik hodin do kyselé vody (1% roztok kyseliny chlorovodíkové nebo dusičné) a teprve poté pokračovat v běžném mytí.
Doporučují se kartáče s dřevěnými nebo plastovými rukojeťmi, protože nepoškrábou ani jinak neodřou povrch skleněného nádobí.
Čisticí prostředky na skleněné nádobí
Při mytí lze použít mýdlo, saponát nebo čisticí prášek (s abrazivem nebo bez něj). Mezi čisticí prostředky na skleněné nádobí patří Alconox®, Dural®, M&H, Lux®, Tide® a Fab®. Voda by měla být horká. U mimořádně znečištěného skleněného nádobí poskytne uspokojivější výsledky čisticí prášek s mírným abrazivním účinkem. Abrazivní prostředek by neměl sklo poškrábat. Během mytí je třeba všechny části skleněného nádobí důkladně vydrhnout kartáčem. To znamená, že je třeba mít po ruce celou sadu kartáčů, včetně kartáčů na velké a malé zkumavky, byrety, nálevky, odměrky a různé velikosti baněk a lahví. Při zpracování velkého počtu zkumavek nebo lahví jsou cenné motorové rotační kartáče. Nepoužívejte čisticí kartáčky, které jsou tak opotřebované, že jejich hřbet naráží na sklo. Mohlo by dojít k vážnému poškrábání. Poškrábané sklo je náchylnější k rozbití při pokusech. Jakákoli značka na jednolitém povrchu skleněného nádobí je potenciálním místem rozbití, zejména když je kus zahřátý. Nedovolte, aby se kyselina dostala do kontaktu s kusem skleněného nádobí před důkladným odstraněním mycího prostředku (nebo mýdla). Pokud se tak stane, může se vytvořit mastný film.
Bezpečné použití kyseliny chromové*
Pokud se skleněné nádobí nepřiměřeně zakalí nebo znečistí nebo obsahuje sražené organické látky, je třeba je vyčistit čisticím roztokem kyseliny chromové. S dichromanem je třeba zacházet velmi opatrně, protože se jedná o silnou žíravinu a karcinogen.
Při použití roztoku kyseliny chromové lze předmět čisticím roztokem opláchnout nebo jej naplnit a nechat odstát. Doba, po kterou se nechá stát, závisí na množství znečištění skleněného nádobí. Relativně čisté skleněné nádobí může vyžadovat pouze několik minut působení; pokud jsou přítomny nečistoty, například krevní sraženiny, může být nutné nechat skleněné nádobí stát celou noc. Vzhledem k intenzivnímu korozivnímu působení roztoku kyseliny chromové je vhodné umístit zásobní láhev i ošetřované skleněné nádobí do plochých skleněných misek, misek vyrobených z olova nebo potažených olovem nebo do misek z plastových polymerů, u nichž se určí, že jsou kompatibilní s koncentrací používané kyseliny chromové. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby byl roztok kyseliny chromové správně zlikvidován.
Speciální typy sraženin mohou vyžadovat odstranění pomocí kyseliny dusičné, aqua regia nebo dýmavé kyseliny sírové. Jedná se o velmi korozivní látky a měly by se používat pouze v případě potřeby.
Odstranění tuku
Tuk se nejlépe odstraní vyvařením ve slabém roztoku uhličitanu sodného. Lze použít aceton nebo jiné rozpouštědlo tuku. Silné louhy by se neměly používat. Silikonový tuk se nejsnáze odstraní namočením zátky kohoutu nebo hlavně na 2 hodiny do teplého dekahydronaftalenu.
Odstraňte a opláchněte acetonem nebo použijte kouřící kyselinu sírovou po dobu 30 minut. Nezapomeňte opláchnout všechny čisticí prostředky.
Oplachování
Před použitím je nutné ze skleněného nádobí odstranit veškeré mýdlo, čisticí prostředky a další čisticí kapaliny. To je důležité zejména u detergentů, jejichž nepatrné stopy budou interferovat se sérologickými a kultivačními reakcemi.
Po čištění opláchněte skleněné nádobí tekoucí vodou z vodovodu. Když zkumavky, graduály, baňky a podobné nádoby oplachujete vodou z vodovodu, nechte vodu krátce stékat do nich a přes ně, pak každý kus částečně naplňte vodou, důkladně protřepejte a nejméně šestkrát vyprázdněte. Pipety a byrety se nejlépe oplachují tak, že se na vodovodní kohoutek připojí kus gumové hadičky a poté se připojí vývodní konec pipety nebo byrety k hadici a nechá se přes ně protékat voda. Pokud je voda z vodovodu velmi tvrdá, je nejlepší ji před použitím prohnat deionizátorem.
Skleněné nádobí opláchněte ve velké lázni s destilovanou vodou. Opláchněte destilovanou vodou. Chcete-li destilovanou vodu šetřit, použijte jako zásobník pětilitrovou láhev. Uchovávejte ji na polici v blízkosti místa pro čištění. Připevněte k ní sifon a používejte jej k doplňování zásobníku použitou destilovanou vodou. U citlivých mikrobiologických testů musí po pečlivém vyčištění následovat 12násobné opláchnutí v destilované vodě.
Sterilizace kontaminovaného skla
Skleněné nádobí, které je kontaminováno krevními sraženinami, jako jsou sérologické zkumavky, kultivační média, Petriho misky apod, musí být před čištěním sterilizováno. V laboratoři je nejlépe zpracujete tak, že je vložíte do velkého kbelíku nebo kotle naplněného vodou, do které bylo přidáno 1-2% měkké mýdlo nebo saponát, a vaříte 30 minut. Poté lze skleněné nádobí opláchnout ve vodovodní vodě, vydrhnout čisticím prostředkem a znovu opláchnout.
Skleněné nádobí můžete sterilizovat v autoklávu nebo ve velkých parních pecích či podobných přístrojích. Pokud jsou přítomny viry nebo bakterie nesoucí spory, je autoklávování naprosto nezbytné.
Manipulace a skladování
Abyste zabránili rozbití při oplachování nebo mytí pipet, lahví nebo byret, dávejte pozor, aby hroty nenarazily do umyvadla nebo vodovodního kohoutku.
Zkumavky, kultivační baňky, baňky a další laboratorní nádobí vysušíte tak, že je zavěsíte na dřevěné kolíčky, umístíte do košíků ústím dolů a necháte je vyschnout na vzduchu nebo je vložíte do košíků, které se vysuší v sušičce. Teplota sušení by neměla překročit 140 °C. Košík na sušení vyložte čistou látkou, aby ústí nádob zůstala čistá.
Burety, pipety a válce sušte tak, že je postavíte na složený ručník. Čisté skleněné nádobí chraňte před prachem. Toho nejlépe dosáhnete ucpáním vatou, zašpuntováním, přelepením ústí silným kusem papíru nebo umístěním skleněného nádobí do bezprašné skříně.
Skleněné nádobí skladujte ve speciálně navržených stojanech. Zabraňte rozbití tím, že budete kusy uchovávat odděleně.
Neuchovávejte alkalické kapaliny v odměrných baňkách nebo byretách. Mohlo by dojít k zaseknutí zátek nebo kohoutů.
Správná péče a manipulace s laboratorním nádobím Pyrex® a PyrexPlus® výrazně prodlouží jeho životnost a zvýší bezpečnost vašeho pracoviště.
Čištění specifických typů skleněného laboratorního nádobí
PyrexPlus® laboratorního nádobí
Autoklávování:
Laboratorní nádobí PyrexPlus® lze úspěšně sterilizovat pomocí kapalin nebo suchého sterilizačního cyklu, který zahrnuje sterilizaci bez vakua nebo s nízkým vakuem (<5 palců Hg).
Doporučené cykly pro automatické autoklávy jsou:
.
UPOZORNĚNÍ: Vždy sterilizujte v autoklávu nádoby s volnými uzávěry nebo uzávěry.
Doba sterilizace parou by neměla překročit 15 minut při 121 °C (250 °F). Doba sušení by neměla překročit 15 minut při 110 °C (230 °F). Měla by být zkontrolována skutečná teplota v dutině autoklávu, abyste se ujistili, že teplota autoklávu nepřekračuje doporučenou teplotu sterilizace a sušení.
Autoclaving-Cloudiness
Pokud se povlak jeví jako zakalený v důsledku rozpuštěné vlhkosti, jednoduše jej nechte přes noc vyschnout při pokojové teplotě nebo jej krátce zahřejte na 110 °C (230 °F).
Čištění
Jak je běžnou praxí, veškeré skleněné nádobí před použitím očistěte. K ručnímu čištění nebo čištění v automatické myčce nádobí lze použít jakýkoli neabrazivní prostředek na sklo. Pokud používáte myčku nádobí nebo sušičku skleněného nádobí, dbejte na to, aby teplota sušení nepřesáhla 110 °C (230 °F). Vystavení suchému teplu by mělo být minimalizováno.
Vyhněte se kartáčům a čisticím podložkám, které by mohly sklo odřít nebo poškodit povrchovou úpravu. Pokud používáte čisticí roztok kyseliny chromové, minimalizujte kontakt roztoku s povlakem.
Označování a značení
K dočasnému značení nebo označování povlaku PyrexPlus® laboratorního nádobí používejte popisovače na vodní bázi. Popisovače na bázi rozpouštědel, barviva a skvrny nelze z povlaku odstranit.
POZNÁMKA: Při manipulaci s laboratorním nádobím PyrexPlus® může být cítit mírný "plastový" zápach. Je to způsobeno přísadami v plastovém povlaku, které jsou zodpovědné za jeho vynikající vlastnosti. Zápach je normální a neovlivňuje inertnost vnitřního povrchu borosilikátového skla.
Používání a péče o laboratorní sklo PyrexPlus® pro další informace.
Burety
Odstraňte kohoutek nebo gumovou špičku a umyjte byretu mycím prostředkem a vodou. Opláchněte ji vodou z vodovodu, dokud neodstraníte všechny nečistoty. Poté ji opláchněte destilovanou vodou a osušte. Kohoutek nebo gumovou špičku umyjte zvlášť. Před vložením skleněného kohoutku do byrety namažte spoj mazivem na kohoutky. Použijte pouze malé množství maziva. Pokud se byreta nepoužívá, měla by být vždy zakrytá.
Kultivační zkumavky
Kultivační zkumavky, které byly dříve použity, musí být před čištěním sterilizovány. Nejlepší metodou sterilizace kultivačních zkumavek je autoklávování po dobu 30 minut při teplotě 121 °C (tlak 15 psi). Médium, které při ochlazování tuhne, by se mělo vylít, dokud jsou zkumavky horké. Po vyprázdnění zkumavky očistěte kartáčkem se saponátem a vodou, důkladně opláchněte vodou z vodovodu, propláchněte destilovanou vodou, vložte do koše a vysušte.
Pokud mají být zkumavky naplněny médiem, které se sterilizuje autoklávováním, nezapojujte je, dokud není médium přidáno. Médium i zkumavky se tak sterilizují jedním autoklávováním.
Pokud mají být zkumavky naplněny sterilním médiem, před přidáním média zkumavky zazátkujte a sterilizujte v autoklávu nebo sterilizátoru suchým vzduchem.
Nádobí a kultivační lahve
Sterilizujte a vyčistěte, jak je uvedeno v části Kultivační zkumavky. Zabalte je do silného papíru nebo je vložte do Petriho misky. Sterilizujte v autoklávu nebo ve sterilizátoru na suchém vzduchu.
Pipety
Pipety ihned po použití vložte špičkami dolů do válce nebo vysoké nádoby s vodou. Neupouštějte je do nádoby. Mohlo by dojít k rozbití nebo odštípnutí špiček a pipety by se staly nepoužitelnými pro přesná měření. Podložka z vaty nebo skelné vaty na dně sklenice pomůže zabránit rozbití špiček. Ujistěte se, že hladina vody je dostatečně vysoká, aby byla ponořena větší část nebo celá každá pipeta. Poté lze pipety vypustit a umístit do válce nebo nádoby s rozpuštěným čisticím prostředkem nebo, pokud jsou mimořádně znečištěné, do nádoby s čisticím roztokem kyseliny chromové. Po několika hodinách namáčení nebo přes noc pipety vypusťte a protékejte jimi vodou z vodovodu, dokud se neodstraní všechny stopy nečistot. Pipety namočte na nejméně jednu hodinu do destilované vody. Vyjměte z destilované vody, opláchněte, osušte vnější stranu hadříkem, vytřepejte vodu a osušte.
Pipety na ředění počtu krvinek
Po použití je důkladně opláchněte studenou vodou z vodovodu, destilovanou vodou, alkoholem nebo acetonem a poté éterem. Vysušte odsáváním. Do pipet nefoukejte, protože by došlo ke kondenzaci vlhkosti na vnitřní straně pipety.
Pro odstranění částeček sražené krve nebo nečistot je třeba použít čisticí roztok. V jednom případě postačí jeden typ roztoku, zatímco v jiném může být zapotřebí silnější roztok. Nejlépe je naplnit pipetu čisticím roztokem a nechat ji stát přes noc. Lze použít chlornan sodný (bělidlo na prádlo) nebo čisticí prostředek. Užitečný je také peroxid vodíku. V obtížných případech použijte koncentrovanou kyselinu dusičnou. Některé částice mohou vyžadovat uvolnění pomocí koňského vlasu nebo kousku jemného drátu. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali vnitřek pipety.
Automatické myčky pipet
Pokud se denně používá velké množství pipet, je vhodné použít automatickou myčku pipet. Některé z nich, vyrobené z kovu, mohou být připojeny přímo trvalými úchyty k přívodu teplé a studené vody. Jiné, například ty vyrobené z polyethylenu, lze k přívodu vody připojit gumovou hadicí. K namáčení a oplachování pipet v čisticím roztoku kyseliny chromové lze použít polyethylenové koše a nádoby. K dispozici jsou také elektricky vyhřívané kovové sušičky pipet.
Po vysušení uložte pipety do bezprašné zásuvky. Serologické a bakteriologické pipety zabalte do papíru nebo je vložte do plechovek na pipety a sterilizujte ve sterilizátoru na suchém vzduchu. Pipety používané k přenosu infekčního materiálu by měly mít před sterilizací na horním konci pipety umístěnou bavlněnou zátku. Zátka zabrání náhodnému nasátí měřeného materiálu do pipety.
Serologické zkumavky
Serologické zkumavky by měly být chemicky čisté, ale nemusí být sterilní. Vzorky krve, které mají být po určitou dobu uchovávány při pokojové teplotě, by však měly být odebírány do sterilní nádoby. Může být vhodné všechny zkumavky sterilizovat.
Chcete-li vyčistit a sterilizovat zkumavky obsahující krev, vyhoďte sraženiny do nádoby na odpad a zkumavky vložte do velkého koše. Koš spolu s ostatními vložte do velkého kbelíku nebo kotle. Zalijte vodou, přidejte přiměřené množství jemného mýdla nebo mycího prostředku a vařte 30 minut. Zkumavky opláchněte, očistěte kartáčem, opláchněte a vysušte s obvyklými bezpečnostními opatřeními.
Při mytí sérologického skla je nutné, aby byly zcela odstraněny všechny kyseliny, zásady a detergenty. Kyseliny, zásady a detergenty v malém množství interferují se sérologickými reakcemi. Serologické zkumavky a skleněné nádobí by měly být uchovávány odděleně od veškerého ostatního skla a měly by být používány pouze pro serologické postupy.
Sklíčka a krycí sklo
Je obzvláště důležité, aby mikroskopická sklíčka a krycí sklo používané pro přípravu krevních filmů nebo bakteriologických nátěrů byly dokonale čisté a bez škrábanců. Sklíčka je třeba umýt, vložit na 10 minut do ledové kyseliny octové, opláchnout destilovanou vodou a otřít do sucha čistými papírovými utěrkami nebo hadříkem. Po umytí sklíček je vložte do široké nádoby s alkoholem. Podle potřeby je ze sklenice vyjměte a otřete do sucha. Pokud jsou diapozitivy uloženy v suchu, před použitím je omyjte alkoholem.
*Čisticí roztok kyseliny chromové - použijte práškový dichroman sodný nebo dichroman draselný v obchodní nebo technické kvalitě. Pokud je sloučenina ve formě krystalů, rozemelte ji v hmoždíři na jemný prášek. Na 20 g prášku v litrové kádince přidejte trochu vody, tolik, aby vznikla řídká pasta. Pomalu přidejte přibližně 300 ml komerční koncentrované kyseliny sírové a dobře promíchejte. Přeneste do láhve se skleněnou zátkou.
Ve stejném poměru lze připravit i větší množství. Použijte čirý supernatantní roztok. Roztok kyseliny chromové lze používat opakovaně, dokud nezačne měnit barvu na nazelenalou. Likvidujte v souladu s příslušnými předpisy. Před likvidací rozřeďte velkým množstvím vody nebo zředěný roztok opatrně neutralizujte hydroxidem sodným. Roztok kyseliny chromové je silně kyselý a silně popálí pokožku. Při manipulaci s ním buďte opatrní.