Zpět
Y6(BTPTT-4F)
Synonyma:
Y6
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
82
H
86
F
4
N
8
O
2
S
5
Číslo CAS:
2304444-49-1
Molekulová hmotnost:
1451.93
Products
Značka
Sigma-Aldrich (1)
Barva
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Úroveň kvality
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
933678
Y6(BTPTT-4F),