Zpět
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
Products
Kategorie produktu
vials (4)
Značka
Supelco (4)
OD (mm)
Objem (ml)
Typ uzávěru
Barva
Materiál lahvičky
Barva lahvičky
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-4 of 4
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
27507
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
27506-U
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE liner
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
27508
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
27509
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner