Merck
27509
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE liner, black phenolic solid cap, clear glass vial
feature
closure type black phenolic solid top cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
application(s)
general analytical
General description
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)