Merck
Neomycin solution with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Neomycin
Neomycin solution with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Products
Kategorie produktu
Značka
Biologický zdroj
Alternativní název genu
Skupenství
Produktová řada
Spektrum aktivity
Režim činnosti
Metoda sterilizace