Zpět
Millipak
®
Gold Filter
Products
Kategorie produktu
final filters (2)
Značka
Milli-Q (2)
Produktová řada
Kompatibilita
Úroveň kvality
Hydrofobicita
Materiál membrány
Velikost pórů (µm)
Sterilita
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
MPGL04GK2
Millipak
®
Gold Filter,
Sterile 0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Alpha-Q, Milli-DI
®
and Milli-Q
®
Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
MPGPG02A1
Millipak
®
Gold Filter,
For particulates- and bacteria-free water at the point of dispense of the Milli-Q
®
7 series water purification systems.