Zpět
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel
Products
Kategorie produktu
funnels (15)
Výrobce
Kapacita (ml)
Filtrovat produkty
Showing 1-15 of 15
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z330639
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330523
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330663
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330647
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330507
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330655
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330485
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330515
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330612
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330620
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330469
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330558
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330426
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330531
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z330493
Lenz
®
Bistabil
®
separating funnel,
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated