Přejít k obsahu
Z330507
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Capacity:
250 mL
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
PTFE key
Feature:
graduated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE key
joint
joint: ST/NS29/32
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
feature
graduated
manufacturer/tradename
Lenz 4.0061.49
capacity
250 mL
stopcock plug bore size
4.0 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)