Zpět
IKA
®
VRX basic Vibrax
®
orbital shaker attachments
Products
Značka
Sigma-Aldrich (1)
Výrobce
Průměr (mm)
Výška (mm)
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z404136
IKA
®
VRX basic Vibrax
®
orbital shaker attachments,
VX 2 test tube attachment, for up to 36 test tubes or centrifugal tubes with a diameter of 16 mm, 1/cs
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z404268
IKA
®
VRX basic Vibrax
®
orbital shaker attachments,
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z404144
IKA
®
VRX basic Vibrax
®
orbital shaker attachments,
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs