Zpět
Dounce tissue grinder pestle
Products
Kategorie produktu
homogenizers (10)
Pracovní objem (ml)
Filtrovat produkty
Showing 1-10 of 10
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
P1110
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 2 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P0485
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 2 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P1235
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 7 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P0985
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 100 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P1610
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 100 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P0860
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 40 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P0610
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 7 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P1360
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 15 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P1485
Dounce tissue grinder pestle,
Small clearance, working volume 40 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
P0735
Dounce tissue grinder pestle,
Large clearance, working volume 15 mL