Merck
1443759
USP
Mifepristone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
11β-(4-Dimethyl­amino)­phenyl-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)­estra-4,9-dien-3-one, RU-38486, RU-486
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H35NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
429.59
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Mifepristone, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1[C@H](C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)C#CC)c5ccc(cc5)N(C)C
InChI key
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mifepristone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Gene Information
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Application
Mifepristone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Mifepristone (RU-486) has activity as both a progesterone receptor antagonist and a glucocorticoid receptor antagonist.
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)