Merck
1236663
USP
Epicoprostanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
5β-Cholestan-3α-ol, Epicoprostanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H48O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
388.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Epicoprostanol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-KKFSNPNRSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
epicoprostanol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Application
Epicoprostanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Plant Stanol Esters
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)