Merck
1012848
USP
Alitame
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
L-α-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide hemi(pentahydrate)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H25N3O4S · 2.5H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
376.47
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
API family
alitame
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
S2C(C(C2(C)C)N[C@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)(C)C.S1C(C(C1(C)C)N[C@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)(C)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H25N3O4S.5H2O/c2*1-7(16-12-13(2,3)22-14(12,4)5)10(20)17-11(21)8(15)6-9(18)19;;;;;/h2*7-8,12,16H,6,15H2,1-5H3,(H,18,19)(H,17,20,21);5*1H2/t2*7-,8+;;;;;/m11...../s1
InChI key
CAGRXIUPBXSNBW-FLBSXDLDSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Alitame USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1012848-250MG04061833839157