Y0002365
Promazine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
N-Methyl-10H-phenothiazine-10-propanamine
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
promazine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H18N2S/c1-17-11-6-12-18-13-7-2-4-9-15(13)19-16-10-5-3-8-14(16)18/h2-5,7-10,17H,6,11-12H2,1H3
InChI key
WOCOVPRTRIBGFZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)