SU860019
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Synonyma:
9mm Threaded Vial Cap With Liner
About This Item
Doporučené produkty
material
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
fitting
thread for 9 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)