PHL89290
Vitexin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-glucoside, 8-C-Glucosylapigenin, Apigenin 8-C-glucoside, Orientoside
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI key
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)