PHL85766
Quercetagetin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavone, 6-Hydroxyquercetin
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
InChI key
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)