PHL85733
Desoxyrhapontigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3,5-Dihydroxy-4′-methoxy-trans-stilbene, 4′-O-Methylresveratrol, 4′-Methoxy-3,5-stilbenediol, 4-Methoxyresveratrol, Resveratrol 4′-methyl ether
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-6-4-11(5-7-15)2-3-12-8-13(16)10-14(17)9-12/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
InChI key
IHVRWFJGOIWMGC-NSCUHMNNSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)