PHL84263
Terminoloside
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
Asiaticoside B
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C48H78O20/c1-20-28(53)30(55)33(58)40(64-20)67-36-25(17-49)65-39(35(60)32(36)57)63-18-26-29(54)31(56)34(59)41(66-26)68-42(62)48-12-10-43(2,3)14-22(48)21-8-9-27-44(4)15-24(52)38(61)45(5,19-50)37(44)23(51)16-47(27,7)46(21,6)11-13-48/h8,20,22-41,49-61H,9-19H2,1-7H3/t20-,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28-,29?,30+,31-,32+,33+,34?,35+,36+,37+,38-,39+,40-,41-,44+,45-,46+,47+,48-/m0/s1
InChI key
NNWMHSNRRWMMBI-LSJQWISESA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)