PHL84235
Loureirin B
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4,6-trimethoxydihydrochalcone
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)OC)CCC(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C18H20O5/c1-21-14-10-17(22-2)15(18(11-14)23-3)8-9-16(20)12-4-6-13(19)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3
InChI key
ZPFRAPVRYLGYEC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)