PHL84142
Cimicifugic acid B
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
(2R,3S)-2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
O([C@@H]([C@](O)(Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)O
InChI
1S/C21H20O11/c1-31-16-6-3-11(8-15(16)24)4-7-17(25)32-18(19(26)27)21(30,20(28)29)10-12-2-5-13(22)14(23)9-12/h2-9,18,22-24,30H,10H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b7-4+/t18-,21-/m1/s1
InChI key
YVHLLZXSGPDXOA-ZHBFVYIWSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)